Documentos clave
MHA000P2N
Millipore
Caldo nutritivo Wallerstein
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for bacteria, for molds, for yeasts
Sinónimos:
Caldo nutritivo WL, WLNB, caldo nutritivo de laboratorio Wallerstein
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
sterility
sterile
Quality Level
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
slightly opalescent green-blue
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type sport drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beverage(s)
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
molds
yeasts
General description
El caldo nutritivo Wallerstein se recomienda para el aislamiento y cultivo de levaduras, hongos y bacterias que crecen en un entorno de pH bajo, principalmente en la industria de bebidas. El extracto de levadura del medio es una fuente de oligoelementos, vitaminas y aminoácidos. La peptona proporciona nitrógeno, aminoácidos y carbono. La dextrosa es una fuente de carbohidratos. El fosfato de monopotasio amortigua los medios. El cloruro de potasio, el cloruro de calcio y el cloruro de hierro son iones esenciales que contribuyen a mantener el equilibrio osmótico. El sulfato de magnesio y el sulfato de manganeso son fuentes de cationes divalentes. El verde de bromocresol es el indicador de pH. La placa de medio nutritivo WL incubada en condiciones aerobias permite el crecimiento de colonias de levaduras, bacterias del ácido acético, flavobacterias, proteus y bacterias termófilas, y en condiciones anaerobias permite el crecimiento de bacterias del ácido láctico y Pediococcus. Las colonias de bacterias aparecen como no pigmentadas o blancas, con textura lisa o rugosa. Las levaduras aparecen como grandes colonias de cremosas a blancas.
Application
El caldo nutritivo Wallerstein se utiliza en el examen de los materiales que se encuentran durante la elaboración de la cerveza y para las fermentaciones industriales que contienen flora mixta de levadura y bacterias. Se utiliza en la industria de las bebidas para detectar bacterias, levaduras y hongos en vinos, cerveza y otros productos de fermentación.
Features and Benefits
  • Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear.
  • Están disponibles en prácticas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel.
Specifications
Temperatura de incubación: 35 °C ± para bacterias, 30°C ±2 para levaduras y hongos
Tiempo de incubación: 48 – 72 horas
Analysis Note
Las colonias de bacterias pueden aparecer desde no pigmentadas hasta blancas, con textura lisa o rugosa. Las levaduras aparecen como colonias cremosas más grandes de color blanco.
Microorganismos de control de calidad
L. fermentum (ATCC 9338)
S. cerevisiae (ATCC 9763)
Microorganismos específicos: Bacterias del ácido láctico, levaduras y hongos
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Paper read at American Society of Brewing Chemists Meeting
Green SR and Gray PP
Wallerstein Laboratories Communications, 12, 353-353 (1950)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins, 12, 353-353 (1985)