Key Documents
MAMIC5S10
Millipore
Placa Multiscreen® 96 pocillos, membrana de policarbonato
pore size 5.0 μm, sterile
Sinónimos:
MultiScreen PC Plate, Polycarbonate 96-Well Plate
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material
flat bottom wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Quality Level
description
Clear, Sterile, 5.0 µm pore size, Polycarbonate (PC) membrane, 10 plates
sterility
sterile
product line
MultiScreen®
feature
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
DNA purification: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
350 μL
working volume
50-75 μL
pore size
5.0 μm pore size
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
General description
La placa MultiScreen®-MIC (migración, invasión, quimiotaxis) es un dispositivo desechable de 96 pocillos para utilizar en ensayos funcionales destinados al cribado de proteinotecas y compuestos candidatos para el descubrimiento de medicamentos. Está diseñada para admitir ensayos funcionales de alto rendimiento con células como migración, invasión y quimiotaxis con líneas celulares en suspensión o adherentes, utilizando un único dispositivo. Las placas se pueden utilizar para realizar y cuantificar la migración o la invasión celulares a través de membranas recubiertas o no recubiertas en respuesta a un gradiente de concentración. Las placas MultiScreen-MIC están disponibles en varios tamaños de poro para adaptarse a ensayos MIC con una variedad de líneas celulares y están previstas para un solo uso.
Application
La placa filtrante para migración, invasión y quimiotaxis MultiScreen® de 96 pocillos se ha utilizado en el análisis de migración transpocillos/celular utilizando:
  • células T tratadas con interleucina (IL)-4 e IL-12
  • THP-1 (línea celular de leucemia monocítica aguda humana)
  • células T del grupo de diferenciación 4 (CD4) +OTII deficientes galectina-3 (gal3)-/-y gal3+/+ activadas, purificadas y mantenidas con IL-1 in vitro
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Tilo Biedermann et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 177(6), 3763-3770 (2006-09-05)
Distinct pattern of homing receptors determines the tissue preference for T cells to exert their effector functions. This homing competence is mostly determined early during T cell activation of naive T cells. In contrast, mechanisms governing the acquisition of particular
Jeremy Green et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(12), 5028-5037 (2015-06-04)
The Rho kinases (ROCK1 and ROCK2) are highly homologous serine/threonine kinases that act on substrates associated with cellular motility, morphology, and contraction and are of therapeutic interest in diseases associated with cellular migration and contraction, such as hypertension, glaucoma, and
Huan-Yuan Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(34), 14496-14501 (2009-08-27)
We have investigated the function of endogenous galectin-3 in T cells. Galectin-3-deficient (gal3(-/-)) CD4(+) T cells secreted more IFN-gamma and IL-4 than gal3(+/+)CD4(+) T cells after T-cell receptor (TCR) engagement. Galectin-3 was recruited to the cytoplasmic side of the immunological