Key Documents
MAFCN0B50
Millipore
Placa de filtración Multiscreen GFC, opaca no estéril
Receptor/ligand binding assays, sample prep,TCA precipitation
Sinónimos:
GFC Filter Plate, Opaque GFC Plate
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
glass fiber membrane
titanium dioxide
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
feature
hydrophilic
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable (TCA precipitation)
receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
128 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.26 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
application(s)
sample preparation
binding type
high binding surface
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: FC
Membranas de filtración de fibra de vidrio:
Los filtros de fibra de vidrio con resina ligante tienen una resistencia superior a la humedad y son excelentes para el análisis cualitativo y la prefiltración, especialmente para muestras muy contaminadas o cargadas de partículas. Se utilizan también mucho para la clarificación de disoluciones acuosas.
Los filtros de fibra de vidrio con resina ligante tienen una resistencia superior a la humedad y son excelentes para el análisis cualitativo y la prefiltración, especialmente para muestras muy contaminadas o cargadas de partículas. También se utilizan mucho para la clarificación de disoluciones acuosas.
Características y beneficios:
- Múltiples configuraciones y aplicaciones
- Compatibilidad química
- Compatible con automatización
- Filtración al vacío y recolección de filtrado superiores
Aplicaciones:
- Ensayos de unión receptor/ligando, preparación de muestras, precipitación de proteínas con TCA
Application
Categoría de investigación
Filtración general
Análisis
Physical form
Código de colores: Opaco
Other Notes
Compatible con automatización: No
Legal Information
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany