Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MABT901
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-connexina 43, anticuerpo C-terminal, clon P4G9
clone P4G9, from mouse
Sinónimos:
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
P4G9, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
guinea pig (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Descripción general
La proteína alfa-1 de la unión comunicante (UniProt: P08050; también conocida como conexina-43, Cx43, proteína cardiaca de 43 kDa de las uniones comunicantes) está codificada por el gen Gja1 (también conocido como Cxn-43) (ID del gen: 24392) en rata. Los canales de las uniones comunicantes son dodecámeros de proteínas transmembranarias de la familia de las conexinas. Las conexinas suelen tener una semivida corta (1,5 - 5 h) y este es un elemento clave de la regulación del acoplamiento, ya que permite cambios muy dinámicos y agudos en la regulación de la unión comunicante y la comunicación de dicha unión. En los cardiomiocitos se han identificado tres tipos de conexinas: conexina 40, 43 y 45. Cada una de estas conexinas forma canales con propiedades electrofisiológicas únicas y específicas. La conexina-43 es una proteína de membrana multipaso y es la conexina más ubicua con un patrón de expresión tisular generalizado. La conexina-43 puede ser fosforilada en múltiples sitios y se ha demostrado que la fosforilación regula la cinética de su tráfico, ensamblaje, sincronización y recambio de una forma específica de la etapa del ciclo celular. Se ha comunicado que la fosforilación en las Ser325, Ser328 y Ser330 por la caseína cinasa I modula el ensamblaje de la unión comunicante, mientras que la fosforilación de la Ser368 por la isoforma gamma de la proteína cinasa C induce el desmontaje de las placas de la unión comunicante y la inhibición de la actividad de la unión. Durante la isquemia miocárdica, se ha demostrado que la conexina-43 se desfosforila, lo que permite la apertura de las uniones comunicantes y la transmisión de la la propagación de la lesión isquémica. En las células del músculo liso de la vejiga, la conexina-43 muestra un ciclo circadiano con niveles bajos durante la fase de sueño.
Especificidad
El clon P4G9 detecta específicamente la conexina 43 en el corazón humano y de rata. Se dirige a un epítopo dentro de los 23 aminoácidos del extremo C-terminal.
Inmunógeno
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a 23 aminoácidos de la región C-terminal de la conexina-43.
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:50 de un lote representativo detectó la conexina 43 en tejido cardíaco de rata.
Análisis de inmunofluorescencia: un lote representativo detectó la conexina 43 en células NRK (cortesía de Joell Solan en el laboratorio de Paul Lampe en el Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Análisis de inmunoprecipitación: un lote representativo detectó la conexina 43 en aplicaciones de inmunoprecipitación (Sosinsky, G.E., et. Al (2007). Biochem J. 408(3):375-85).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la la conexina 43 en aplicaciones de inmunocitoquímica (Norris, R.P., et. al. (2008). Development. 135(19):3229-38).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la conexina 43 en aplicaciones de inmunocitoquímica (Churko, J.M., et. al (2010). Biochem J. 429(3):473-83).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo monoclonal de ratón anti-conexina 43, C terminal, clon P4G9, Nº de ref. MABT901, se ha probado para ser utilizado en inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (parafina) e inmunoprecipitación para la detección de la conexina-43.
Calidad
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido cardíaco humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:50 de este anticuerpo detectó la conexina 43 en tejido cardíaco humano.
Descripción de destino
43,03 kDa calculados.
Forma física
Anticuerpo IgG2a monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Jessica L Moore et al.
The Journal of cell biology, 222(7) (2023-04-27)
Skin homeostasis is maintained by stem cells, which must communicate to balance their regenerative behaviors. Yet, how adult stem cells signal across regenerative tissue remains unknown due to challenges in studying signaling dynamics in live mice. We combined live imaging