Documentos clave
MABT858
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-prelamina-A, clon PL-1C7
clone PL-1C7, from mouse
Sinónimos:
LMNA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PL-1C7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LMNA(4000)
General description
Prelamina-A/C (UniProt: P02545; también conocida como lamina de 70 kDa, antígeno del carcinoma renal NY-REN-32) está codificado por el gen LMNA (también conocido como LMN1) (ID del gen: 4000) en humanos. Las laminas son componentes de la lamina nuclear que proporcionan un marco para la envoltura nuclear y también pueden interaccionar con la cromatina. La lamina A y C están presentes en cantidades iguales en la lamina de mamíferos. Desempeña un papel importante en el ensamblaje nuclear, la organización de la cromatina, la membrana nuclear y la dinámica de los telómeros. La lamina A se sintetiza inicialmente como prelamina A que experimenta varias modificaciones en la región carboxi-terminal que permite la incorporación de la prelamina A en la envuelta nuclear y su posterior procesamiento en la lamina madura A. La escisión de 15 residuos (aa 647-662) por ZMPSTE24/FACE1 genera el producto proteico final. A diferencia de la lamina A madura, la prelamina A se acumula como focos discretos y localizados en la periferia nuclear. La prelamina-A/C puede acelerar la senescencia de las células musculares lisas. Puede actuar interrumpiendo la mitosis e induciendo daño al ADN en las células del músculo liso vascular (VSMC), lo que induce un fallo mitótico, inestabilidad genómica y senescencia prematura. Se sabe que las mutaciones en el gen LMNA causan distrofia muscular de Emery-Dreifuss que se caracteriza por debilidad y atrofia muscular sin afectación del sistema nervioso. Algunas mutaciones también se han relacionado con el tipo de lipodistrofia familiar caracterizada por la pérdida de tejido adiposo subcutáneo en el tren inferior del organismo. (Ref.: Casasola, A., et al. (2016). Nucleus 7(1); 84-102).
Specificity
El clon PL-1C7 detecta la prelamina A en células humanas y murinas. Reconoce específicamente la prelamina A en el sitio de escisión ZMPSTE24 intacto.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal que corresponde a 12 aminoácidos de la región C-terminal de la prelamina A humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2 µg/ml de un lote representativo detectaron la prelamina A en células U20S tratadas con inhibidor de la farnesiltransferasa, Lonafarnib (3,2 µM durante 24 h).
Análisis de citometría de flujo: Un lote representativo detectó la prelamina A en aplicaciones de citometría de flujo (Casasola, A., et. Al (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó la prelamina A en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Casasola, A., et. Al (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Análisis mediante inmunocitoquímica: 1 µg/ml de un lote representativo detectó la prelamina A en células C2C12 con inhibidor de la farnesiltransferasa Lonafarnib (cortesía del Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington, EE.UU.).
Análisis ELISA: Un lote representativo detectó la prelamina A en aplicaciones ELISA (Casasola, A., et. Al (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Un lote representativo detectó la prelamina A en aplicaciones de inmunocitoquímica (Casasola, A., et. Al (2016). Nucleus. 7(1):84-102).
Categoría de investigación
Estructura celular
El anti-prelamina A, clon PL-1C7, Nº de ref. MABT858, es un anticuerpo monoclonal de ratón que detecta la prelamina A y que se ha probado para su uso en ELISA, citometría de flujo, inmunocitoquímica y Western Blotting.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células C2C12.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la prelamina A en lisado de células C2C12.
Target description
~74 kDa observados; 74,14 kDa calculados. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Physical form
Anticuerpo IgG2b monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Cristina Capanni et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 1018102-1018102 (2022-12-06)
Lamin A is a main constituent of the nuclear lamina and contributes to nuclear shaping, mechano-signaling transduction and gene regulation, thus affecting major cellular processes such as cell cycle progression and entry into senescence, cellular differentiation and stress response. The
Bo Jiang et al.
Science advances, 8(27), eabo0322-eabo0322 (2022-07-21)
Progerin, a product of LMNA mutation, leads to multiple nuclear abnormalities in patients with Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS), a devastating premature aging disorder. Progerin also accumulates during physiological aging. Here, we demonstrate that impaired insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R)/Akt
Camilla Evangelisti et al.
Cells, 9(3) (2020-04-03)
A type lamins are fundamental components of the nuclear lamina. Changes in lamin A expression correlate with malignant transformation in several cancers. However, the role of lamin A has not been explored in osteosarcoma (OS). Here, we wanted to investigate
Francesca Chiarini et al.
Cell death & disease, 13(4), 346-346 (2022-04-16)
Lamin A, a main constituent of the nuclear lamina, is involved in mechanosignaling and cell migration through dynamic interactions with the LINC complex, formed by the nuclear envelope proteins SUN1, SUN2 and the nesprins. Here, we investigated lamin A role
Rouven Arnold et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is an ultra-rare multisystem premature aging disorder that leads to early death (mean age of 14.7 years) due to myocardial infarction or stroke. Most cases have a de novo point mutation at position G608G within exon