MABT522
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
rabbit monoclonal, RM113
Sinónimos:
Tubulin alpha-1B chain, Alpha-tubulin ubiquitous, Tubulin K-alpha-1, Tubulin alpha-ubiquitous chain, alpha-Tubulin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-alpha-Tubulin Antibody, clone RM113, clone RM113, from rabbit
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM113, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBA1A(7846)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected alpha-Tubulin in A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash