Key Documents
MABT201
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina alfa 5 (sin conservantes), clon SNAKA51
clone SNAKA51, from mouse, purified by using protein G
Sinónimos:
Integrin alpha-5, CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SNAKA51, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2α
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
General description
Las integrinas son una familia de proteínas transmembranarias dímeras que intervienen en la adherencia célula-célula y a la matriz extracelular. Las señales transducidas por las integrinas desempeñan un papel en muchos procesos biológicos, como el crecimiento, la diferenciación, la migración y la apoptosis celulares. La familia de las integrinas está compuesta por al menos 15 subunidades alfa y 8 beta que pueden formar más de veinte combinaciones dímeras diferentes alfa-beta no unidas mediante enlaces covalentes en la superficie celular. Las subunidades alfa tienen cierta homología entre sí, al igual que las subunidades beta. Ambas subunidades contribuyen a la unión del ligando. Las subunidades alfa de la integrina contienen siete secuencias repetidas débiles en la región N-terminal, lo que puede ser importante en la unión de ligando, y se ha pronosticado que se plegarán cooperativamente en un solo dominio propulsor-beta con siete láminas beta. La integrina α5/β1, también denominada VLA5 o CD49e, es idéntica al receptor de fibronectina e interviene en la adhesión de las células a la fibronectina.
Immunogen
Células enteras que corresponden a la integrina alfa5 humana.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la integrina alfa 5 (sin conservantes) utilizando este anticuerpo anti-integrina alfa 5 (sin conservantes), clon SNAKA51 validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia (WB), ensayo de actividad, ICC.
Ensayo de actividad: un lote representativo de este anticuerpo convierte la integrina alfa5 beta1 en una forma competente de ligando y promueve la unión a la fibronectina (Clark, K., et al. (2005). J Cell Sci. 118(Pt 2):291-300).
Análisis mediante Inmunocitoquímica: un lote representativo de este anticuerpo detectó la integrina alfa 5 en fibroblastos primarios de prepucio humano (hFF) (Clark, K., et al. (2005). J Cell Sci. 118(Pt 2):291-300.; Valdembri, D., et al. (2009). PLoS Biol. 7(1):e25.).
Quality
Evaluada por citometría de flujo en células HeLa tratadas con fibronectina.
Análisis mediante citometría de flujo: 1 µg de este anticuerpo detectó la integrina alfa 5 en 0.5X10^6 células HeLa.
Target description
116 kDa calculados
Physical form
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS sin conservantes.
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Bochuan Li et al.
The Journal of clinical investigation, 129(3), 1167-1179 (2019-01-11)
Local flow patterns determine the uneven distribution of atherosclerotic lesions. This research aims to elucidate the mechanism of regulation of nuclear translocation of Yes-associated protein (YAP) under oscillatory shear stress (OSS) in the atheroprone phenotype of endothelial cells (ECs). We
Erica Torchiaro et al.
Oncotarget, 7(1), 712-728 (2015-12-02)
The molecular mechanisms orchestrating peritoneal and hematogenous metastases of ovarian cancer cells are assumed to be distinct. We studied the p90RSK family of serine/threonine kinases that lie downstream the RAS-ERK/MAPK pathway and modulate a variety of cellular processes including cell
Mark S Filla et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(12), 3897-3913 (2019-09-19)
Fibronectin fibrillogenesis is an integrin-mediated process that may contribute to the pathogenesis of primary open-angle glaucoma (POAG). Here, we examined the effects of αvβ3 integrins on fibrillogenesis in immortalized TM-1 cells and human trabecular meshwork (HTM) cells. TM-1 cells overexpressing
Nicole L Diggins et al.
Journal of cell science, 131(5) (2018-01-24)
Cell migration is a tightly coordinated process that requires the spatiotemporal regulation of many molecular components. Because adaptor proteins can serve as integrators of cellular events, they are being increasingly studied as regulators of cell migration. The adaptor protein containing
Gabrielle Larocque et al.
The Journal of cell biology, 220(10) (2021-07-22)
Membrane traffic is an important regulator of cell migration through the endocytosis and recycling of cell surface receptors such as integrin heterodimers. Intracellular nanovesicles (INVs) are transport vesicles that are involved in multiple membrane trafficking steps, including the recycling pathway.