MABS499
Anti-Phosphothreonine Antibody, clone RM102
clone RM102, from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
p-Thr, pthr, phospho-threonine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM102, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
all
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody at 1:500 dilution detected phosphothreonine modification on human colon cancer tissue
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody at 1:500 dilution immunoprecipitated phosphothreonine modified proteins from Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cell lysate
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2000 dilution of this antibody detected phosphothreonine modification on Calyculin A/Okadaic Acid treated HeLa cell lysate
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable