MABN721
Anti-PTK7 Antibody, clone 4F9
ascites fluid, clone 4F9, from mouse
Sinónimos:
Inactive tyrosine-protein kinase 7, CCK-4, Protein-tyrosine kinase 7, Pseudo tyrosine kinase receptor 7, Tyrosine-protein kinase-like 7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTK7(5754)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis:A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTK7 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
A431 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable