Documentos clave
MABN466
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-anquirina-G, clon N106/36
clone N106/36, from mouse
Sinónimos:
Ankyrin-3, ANK-3, Ankyrin-G
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N106/36, monoclonal
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Las anquirinas son una familia de proteínas de unión a la espectrina que acoplan la red citoesquelética de espectrina/actina a los dominios citoplásmicos de proteínas integrales de membrana que incluyen canales como el intercambiador de aniones, el canal de sodio dependiente de voltaje y la Na/K ATPasa, así como moléculas de adhesión celular neuronal relacionadas con L1. En el sistema nervioso, se sabe que existen tres anquirinas diferentes; anquirina B, anquirina G y anquirina R. Las tres anquirinas contienen un dominio N-terminal de unión a la membrana, un dominio interno capaz de unirse a la espectrina y un dominio regulador C-terminal que es el objetivo del empalme alternativo. La anquirina B, la anquirina neuronal predominante consta de dos isoformas de ~220 kDa y ~440 kDa. La isoforma alternativamente empalmada de ~220 kDa es la forma principal presente en el cerebro adulto, mientras que la forma de ~440 kDa se expresa de preferencia en el cerebro neonatal en desarrollo. Tres formas de anquirina G (~190 kDa, ~270 kDa, ~480 kDa) se localizan en segmentos axonales iniciales y en los nodos de Ranvier de axones mielinizados donde se producen flujos de potencial de acción y se enriquecen los canales iónicos. Las anquirinas constituyen ~0,5 %-1 % de la proteína de membrana total en el cerebro vertebrado adulto.
Specificity
Otras homologías: humanas (homología de secuencia del 92 %) y ratón (homología de secuencia del 87 %).
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la aniquirina-G humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó la aniquirina-G en tejido de corteza cerebral de rata.
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la anquirina-G en tejido del nervio óptico de rata.
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó la anquirina-G en tejido de corteza de rata adulta.
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la anquirina-G en un modelo de rata de neuronas TLE MEC capa II (Hargus, N. J., et al. (2011). Neurobiol Dis. 41(2):361-376.)
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-anquirina-G, clon N106/36, es un anticuerpo monoclonal de ratón muy específico que se actúa frente a la anquirina y que se ha probado en IHC.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido de hipocampo de rata.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la anquirina-G en tejido de hipocampo de rata
Target description
480 kDa calculados
Physical form
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en tampón Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido de hipocampo de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yanxia Ding et al.
Neuroreport, 29(18), 1537-1543 (2018-10-16)
Recent studies have indicated that the structure of the axon initial segment (AIS) of neurons is highly plastic in response to changes in neuronal activity. Whether an age-related enhancement of neuronal responses in the visual cortex is coupled with plasticity
Anja Konietzny et al.
Journal of cell science, 137(8) (2024-03-25)
In neurons, the microtubule (MT) cytoskeleton forms the basis for long-distance protein transport from the cell body into and out of dendrites and axons. To maintain neuronal polarity, the axon initial segment (AIS) serves as a physical barrier, separating the
Zhuang Xu et al.
iScience, 27(3), 109264-109264 (2024-03-07)
The axon initial segment (AIS) is located at the proximal axon demarcating the boundary between axonal and somatodendritic compartments. The AIS facilitates the generation of action potentials and maintenance of neuronal polarity. In this study, we show that the location
Baptiste Libé-Philippot et al.
Cell, 186(26), 5766-5783 (2023-12-23)
The enhanced cognitive abilities characterizing the human species result from specialized features of neurons and circuits. Here, we report that the hominid-specific gene LRRC37B encodes a receptor expressed in human cortical pyramidal neurons (CPNs) and selectively localized to the axon
Alexandra Angelova et al.
The Journal of comparative neurology, 527(7), 1245-1260 (2018-12-29)
During postnatal olfactory bulb (OB) neurogenesis, predetermined stem cells residing in the ventricular-subventricular zone continuously generate progenitors that migrate in the rostral migratory stream and integrate into the OB. Although the vast majority of these postnatally generated interneurons are inhibitory