MABF607
Anti-CD45R (B220) Antibody (human/mouse), violetFluor® 450, clone RA3-6B2
clone RA3-6B2, 0.2 mg/mL, violetFluor®
Sinónimos:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
violetFluor® 450
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RA3-6B2, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
violetFluor®
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable