Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MABF222
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-IKKa (p45), clon 881H3
clone 881H3, from mouse
Sinónimos:
Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha, I-kappa-B kinase alpha, IKK-A, IKK-alpha, IkBKA, IkappaB kinase, Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase, I-kappa-B kinase 1, IKK1, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, NFKBIKA,
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
881H3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHUK(1147)
General description
La proteína denominada inhibidor de la subunidad alfa de la cinasa factor nuclear kappa-B, o alternativamente I-kappa-B cinasa alfa, IKK-A, IKK-alfa, IKKa (p45), IkBKA, IkappaB cinasa, I-kappa-B cinasa 1, IKK1, alfa cinasa inhibidora de Nf-kappa B, NFKBIKA o factor de transcripción 16 (TCF-16) y codificada por el gen humano CHUK/IKKA/TCF16 es una serina cinasa que desempeña un papel esencial en la vía de señalización del NF-kappa-B. El IKKA(p45) actúa como parte de un complejo que fosforila los inhibidores del NF-kappa-B. Esto permite luego la poliubiquitinación de los inhibidores y su posterior degradación. El NF-kappa-B libre es translocado al núcleo y realiza sus funciones de activación génica gobernando todo, desde la respuesta inmunitaria hasta el crecimiento y la supervivencia celulares. El IKKA(p45) puede encontrarse expresado en la mayoría de los tejidos y se ubica tanto en el citoplasma como en el núcleo, dependiendo del microentorno. Defectos en IKKa(p45) están asociados con un síndrome fetal letal llamado síndrome de Cocoon donde el feto tiene múltiples malformaciones, entre ellas las extremidades unidas al tronco y encerradas debajo de la piel.
Specificity
Este anticuerpo se une preferentemente tanto al fragmento p45 del IKKa (~45 kDa) como a la forma de longitud completa no desnaturalizada (~80-85 kDa). Este anticuerpo muestra una mejor unión preferente al fragmento p45 por inmunoprecipitación, y detecta ambas formas del IKKa en inmunoelectrotransferencia (WB).
Immunogen
Péptido lineal conjugado que corresponde al IKKa (p45) humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó el IKKa (p45) en tejido renal y amigdalar humano.
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo de un laboratorio independiente provocó inmunoprecipitación del IKKa (p45) de lisado de células HCT116 (Margalef, P., et al. (2012). Cell Rep. 2(40):840-854)
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el IKKa (p45) en tejidos de mucosa intestinal, adenoma y carcinoma humanos (Margalef, P., et al. (2012). Cell Rep. 2(40):840-854.).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote anterior de este anticuerpo detectó la forma p45-IKKa truncada observada en ~45 kDa en lisado de células WT MEF, pero menos en los MEF KO, y la proteína de longitud completa no desnaturalizada en ~80-85 kDa. Se detecta una banda inespecífica a ~75 kDa.
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote anterior de este anticuerpo provocó inmunoprecipitación de la forma p45-IKKa truncada observada en ~45 kDa.
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo anti-IKKa (p45), clon 881H3, está validado para utilizarse en inmunoelectrotransferencia, IHC (parafina) e IP para la detección del IKKa (p45).
Subcategoría de investigación
Mecanismos de la inflamación y autoinmunitarios
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HCT116.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el IKKa (p45) en 10 µg de lisado de células HCT116.
Target description
~80-85 kDa y ~45 kDa observados. Puede observarse la proteína de longitud completa no desnaturalizada en ~80-85 kDa, mientras que el fragmento p45-IKKa truncado puede observarse en ~45 kDa en algunos lisados. También puede observarse una banda inespecífica a ~75 kDa en algunos lisados.
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Carlota Colomer et al.
Molecular cell, 75(4), 669-682 (2019-07-16)
Phosphorylated IKKα(p45) is a nuclear active form of the IKKα kinase that is induced by the MAP kinases BRAF and TAK1 and promotes tumor growth independent of canonical NF-κB signaling. Insights into the sources of IKKα(p45) activation and its downstream