Documentos clave
MABF1793
Sigma-Aldrich
Control negativo de IgG2a de rata, clon 2A3, anticuerpo conjugado con PE
clone 2A3, from rat, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Immunoglobulin G 2a, IgG2a
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
clone
2A3, monoclonal
purified by
affinity chromatography
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina 2A3 es útil como control del isotipo coincidente. La inmunoglobulina 2A3 tiene una especificidad de unión desconocida y se utiliza como isotipo control para los anticuerpos IgG2a de rata.
Immunogen
La información inmunógena para este anticuerpo es información patentada.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El isotipo control debe utilizarse en la misma concentración que el anticuerpo primario del que es control.
Este control negativo de la IgG2a monoclonal de rata, clon 2A3, conjugado con PE, nº de ref. MABF1793, está validado para utilizarse en citometría de flujo.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Physical form
Anticuerpo monoclonal de rata purificado que contiene NaH2PO4 10 mM, NaCl 150 mM, NaN3 al 0,09 %, gelatina al 0,1 %, pH 7,2. Este anticuerpo monoclonal se purificó del sobrenadante de cultivo tisular mediante cromatografía de afinidad.
Purificado mediante cromatografía de exclusión por tamaño
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota: Se recomienda conservar el producto sin diluir a 2-8°C y protegido de la exposición prolongada a la luz. No congelar.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c