MABF158A
Anti-CD3e (Mouse), PE-Cy7, clone 145-2C11 Antibody
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), PE-Cy7
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e, CD3e
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
hamster (Armenian)
Nivel de calidad
conjugado
PE-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
145-2C11, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cd3E(12501)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD3e in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable