MABE944
Anticuerpo anti-fosfo Histona H3 (Thr32), clon 6C7G12
clone 6C7G12, from rat
Sinónimos:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Productos recomendados
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6C7G12, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr32)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
ChIP-seq: se comunicó que un lote representativo de este anticuerpo era adecuado para ChIP-seq. Comunicación personal del Dr. T. Tachibana, Cell Engineering Corp. Osaka City, Japón.
Inmunocitoquímica: un lote representativo de este anticuerpo detectó la histona H3 fosforilada en la treonina 32 en células DM4 mitóticas. Véase Yoshimi et al. (2013).
ELISA: se utilizó un lote representativo de este anticuerpo en ELISA contra un panel de péptidos fosforilados y no modificados para demostrar especificidad. Véase Yoshimi et al. (2013).
Histonas
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución de 2 µg/ml de este anticuerpo detectó la fosfohistona H3 (Thr32) en un lisado de células HeLa tratado con nocodozol.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c