MABE912
Anti-Ikaros Antibody, clone 4E9
clone 4E9, from mouse
Sinónimos:
DNA-binding protein Ikaros, Ikaros family zinc finger protein 1, Lymphoid transcription factor LyF-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E9, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IKZF1(10320)
mouse ... Ikzf1(22778)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP): A representative lot of this antibody as part of a blend Ikaros clones E9 and Ik14 (catalogue number MABE912 and MABE913 respectively) was demonstrated to perform in ChIP. See Zhang et al. (2012).
ChIP-seq Analsysis: A representative lot of this antibody as part of a blend Ikaros clones E9 and Ik14 (catalogue number MABE912 and MABE913 respectively) was demonstrated to perform in ChIP-seq. See Zhang et al. (2012).
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Chromatin Biology
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Ikaros in a Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable