MABE351
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys14) Antibody, clone 13HH3-1A5
ascites fluid, clone 13HH3-1A5, from mouse
Sinónimos:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
13HH3-1A5, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
acetylation (Lys14)
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used to detect acetyl-Histone H3 (Lys4) in ICC.
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used to detect acetyl-Histone H3 (Lys4) in ChIP.
Western Blot Analysis: A representative lot was used to detect acetyl-Histone H3 (Lys4) in WB.
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys4) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable