MABE1119
Anti-H2AK15ub Antibody, clone EDL H2AK15-4
clone EDL H2AK15-4, from mouse
Sinónimos:
Histone H2A, H2A, Histone H2A1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EDL H2AK15-4, monoclonal
reactividad de especies
Drosophila, human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HIST1H2AG(8969)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected H2AK15ub in U2OS cells (Wang, Z., et. al. (2016). Genes Dev. 30(8):946-59).
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 ug/mL of this antibody detected Ub-Lysine15 H2A and H2AK13, 15R nucleosome lysates.
2 mg/mL
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1