MABD136
Anti-Wnt-5a Antibody, clone 6F2
ascites fluid, clone 6F2, from mouse
Sinónimos:
Protein Wnt-5a
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6F2, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WNT5A(7474)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected Wnt-5a in PC-12 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected Wnt-5a in Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable