Key Documents
MABC94
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor 1 de la esfingosina 1-fosfato 1 (S1P1), clon 8B7.1
clone 8B7.1, from mouse
Sinónimos:
Sphingosine 1-phosphate receptor 1, S1P receptor 1, S1P1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, S1P receptor Edg-1, CD363
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8B7.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S1PR1(1901)
General description
El receptor 1 de la esfingosina 1-fosfato (S1PR1 o S1P1), también conocido como EDG1, es un receptor acoplado a proteína G que es activado por el lisoesfingolípido esfingosina 1-fosfato (S1P) y el ácido lisofosfatídico (LPA). Está acoplado a las vías de comunicación de la proteína Gi y las MAP cinasas, y puede cooperar con otros receptores S1P para regular diversos procesos celulares, como la diferenciación, la remodelación de actina y la migración. El S1P1 se expresa en células epiteliales, fibroblastos, melanocitos y células de músculo liso.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST correspondiente al receptor 1 de la esfingosina 1-fosfato de ratón (S1P1).
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Una dilución 1:500 de un lote representativo detectó el receptor 1 de la esfingosina 1-fosfato (S1P1) en lisado del tejido cerebral humano.
Análisis inmunohistoquímico: Una dilución 1:300 de un lote representativo detectó el receptor 1 de la esfingosina 1-fosfato (S1P1) en tejido del plexo coroideo de rata.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Este anticuerpo anti-receptor 1 de la esfingosina 1-fosfato (S1P1), clon 8B7.1, está validado para utilizar en Western Blotting e IHC para la detección del receptor 1 de la esfingosina 1-fosfato (S1P1).
Subcategoría de investigación
Comunicación mediante GPCR, cAMP/cGMP y calcio
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el receptor 1 de la esfingosina 1-fosfato (S1P1) en 10 µg de lisado de tejido cerebro de ratón.
Target description
~40  kDa observados
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Sobrenadante de IgG2a monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral de ratón
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Alhaji H Janneh et al.
Cell reports, 41(10), 111742-111742 (2022-12-09)
Crosstalk between metabolic and signaling events that induce tumor metastasis remains elusive. Here, we determine how oncogenic sphingosine 1-phosphate (S1P) metabolism induces intracellular C3 complement activation to enhance migration/metastasis. We demonstrate that increased S1P metabolism activates C3 complement processing through
Sandeep K Singh et al.
Glia, 70(4), 712-727 (2021-12-28)
Astrocytes, the most abundant glial cells in the mammalian brain, directly associate with and regulate neuronal processes and synapses and are important regulators of brain development. Yet little is known of the molecular mechanisms that control the establishment of astrocyte
Gustavo H Oliveira-Paula et al.
Science advances, 10(11), eadg9278-eadg9278 (2024-03-13)
Canonical Wnt and sphingosine-1-phosphate (S1P) signaling pathways are highly conserved systems that contribute to normal vertebrate development, with key consequences for immune, nervous, and cardiovascular system function; despite these functional overlaps, little is known about Wnt/β-catenin-S1P cross-talk. In the vascular
Jeffrey Thompson et al.
Aging and disease (2024-06-25)
Endothelial dysfunction and blood-brain barrier (BBB) leakage have been suggested as a fundamental role in the development of cerebral small vessel disease (SVD) pathology. However, the molecular and cellular mechanisms that link cerebral hypoxic hypoperfusion and BBB disruption remain elusive.