Key Documents
MABC91
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Atg18 (WIPI-2), clon 2A2
clone 2A2, from mouse
Sinónimos:
WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 2, WIPI-2, WIPI49-like protein 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2A2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WIPI2(26100)
General description
El Atg18, también conocido como WIPI-2, está involucrado en la autofagia mediante la regulación del ensamblaje de complejos mulitproteicos al presentar una estructura propulsora en hélice de 7 palas para interacciones con los fosfolípidos. El Atg18 es un efector de PtdIns3P en mamíferos y se expresa ubicuamente en una variedad de líneas celulares. Los estudios demuestran que el Atg18 es reclutado para la formación estructural autofagosómica temprana junto con Atg16 y ULK1, y que el Atg18 es necesario para la formación de autofagosomas positivos para LC3.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el Atg18 en el C-terminal.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal que corresponde a la secuencia C-terminal del Atg18 humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó el Atg18 (WIPI-2) en tejido de adenocarcinoma colorrectal humano.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Este anticuerpo anti-Atg18 (WIPI-2), clon 2A2,, está validado para utilizar en WB e IH(P) para la detección de Atg18 (WIPI-2)
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido testicular de humano.
Análisis mediante inmunotransferencia western (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el Atg18 en 10 µg de tejido testicular humano.
Target description
~49 kDa observados.
Existen 6 isoformas con pesos moleculares que van desde 42 kDa hasta 48 kDa
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido testicular humano
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shusaku Shibutani et al.
The Journal of biological chemistry, 292(44), 18052-18061 (2017-08-16)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a master regulator of protein synthesis and potential target for modifying cellular metabolism in various conditions, including cancer and aging. mTORC1 activity is tightly regulated by the availability of extracellular amino
Jie Li et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 17(6), 1007-1024 (2024-02-10)
In the classic form of α1-antitrypsin deficiency (ATD), the misfolded α1-antitrypsin Z (ATZ) variant accumulates in the endoplasmic reticulum (ER) of liver cells. A gain-of-function proteotoxic mechanism is responsible for chronic liver disease in a subgroup of homozygotes. Proteostatic response
Takahiro Shimizu et al.
Human molecular genetics, 32(16), 2623-2637 (2023-06-26)
β-propellers that bind polyphosphoinositides (PROPPINs) are an autophagy-related protein family conserved throughout eukaryotes. The PROPPIN family includes Atg18, Atg21 and Hsv2 in yeast and WD-repeat protein interacting with phosphoinositides (WIPI)1-4 in mammals. Mutations in the WIPI genes are associated with
Yasuhiro Yamamoto et al.
Nature communications, 12(1), 3292-3292 (2021-06-04)
Autophagy regulates primary cilia formation, but the underlying mechanism is not fully understood. In this study, we identify NIMA-related kinase 9 (NEK9) as a GABARAPs-interacting protein and find that NEK9 and its LC3-interacting region (LIR) are required for primary cilia
Redefining the role of AMPK in autophagy and the energy stress response.
Park, et al.
Nature Communications, 14, 2994-2994 (2023)
Artículos
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.