MABC147
Anti-TRAIL/CD253 Antibody, clone 6D12.2
clone 6D12.2, from mouse
Sinónimos:
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10, Apo-2 ligand, Apo-2L, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Protein TRAIL, CD253
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6D12.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNFSF10(8743)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TRAIL/CD253 in human prostate cancer sections. (Note: This antibody detects TRAIL/CD253 in cancer tissues and not in normal tissues.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 4 µg of this antibody detected TRAIL/CD253 in 1X10E6 HeLa cells, which were treated with a proinflammatory stimulus.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable