Key Documents
MAB8905
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-mezcla sarampión, hemaglutinina, clones CV1, CV4
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Rubeola
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
clone
CV1, monoclonal
CV4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Specificity
Mezcla de dos anticuerpos monoclonales que reconocen la proteína hemaglutinina del sarampión por inmunofluorescencia indirecta.
Immunogen
Epítopo: hemaglutinina
Proteína hemaglutinina obtenida de la cepa de sarampión natural de Chicago
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Este anticuerpo anti-mezcla de sarampión, hemaglutinina, clones CV1, CV4, está validado para utilizar en IF, IH(P) para la detección de la mezcla de sarampión.
Inmunofluorescencia indirecta a 1:100-1:1.000 usando fijación con acetona.
Inmunohistoquímica en cortes incluidos en parafina (Grote et al., 2001).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Líquido ascítico que no contiene conservantes.
Storage and Stability
Mantener a -20°C en prácticas alícuotas durante un máximo de 12 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Dynamic interaction of the measles virus hemagglutinin with its receptor signaling lymphocytic activation molecule (SLAM, CD150).
Navaratnarajah, CK; Vongpunsawad, S; Oezguen, N; Stehle, T; Braun, W; Hashiguchi et al.
The Journal of Biological Chemistry null
Chanakha K Navaratnarajah et al.
Journal of virology, 90(1), 68-75 (2015-10-09)
Paramyxoviruses include several insidious and ubiquitous pathogens of humans and animals, with measles virus (MeV) being a prominent one. The MeV membrane fusion apparatus consists of a receptor binding protein (hemagglutinin [H]) tetramer and a fusion (F) protein trimer. Four
The measles virus fusion protein transmembrane region modulates availability of an active glycoprotein complex and fusion efficiency.
Muhlebach, MD; Leonard, VH; Cattaneo, R
Journal of virology null
Measles virus selectively blind to signaling lymphocytic activation molecule (SLAM; CD150) is attenuated and induces strong adaptive immune responses in rhesus monkeys.
VH Leonard, G Hodge, J Reyes-Del Valle, MB McChesney, R Cattaneo
Journal of virology null
The measles virus hemagglutinin stalk: structures and functions of the central fusion activation and membrane-proximal segments.
Navaratnarajah, CK; Kumar, S; Generous, A; Apte-Sengupta, S; Mateo, M; Cattaneo, R
Journal of virology null