Key Documents
MAB8705
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-complejo del virus del dengue, clon D3-2H2-9-21
clone D3-2H2-9-21, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
D3-2H2-9-21, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
General description
El dengue es una enfermedad vírica aguda transmitida por mosquitos que se caracteriza por fiebre, cefalea, artralgia (dolor retroorbitario intenso), mialgia, exantema, náuseas y vómitos. Las infecciones son causadas por cualquiera de los cuatro serotipos víricos estrechamente relacionados, pero antigénicamente distintos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4). La infección por uno de estos serotipos no proporciona inmunidad de protección cruzada, por lo que las personas que viven en una zona endémica del dengue pueden tener cuatro infecciones por dengue durante su vida. El dengue es principalmente una enfermedad urbana de los trópicos, y los virus que lo causan se mantienen en un ciclo en el que intervienen los seres humanos y Aedes aegypti, un mosquito doméstico que pica durante el día y que prefiere alimentarse de los seres humanos. La mayoría de los dengues producen una enfermedad relativamente leve, pero algunas infecciones pueden producir la forma hemorrágica del dengue (FHD) o síndrome de choque por dengue, siendo los niños lo que están particularmente en riesgo. Se han notificado brotes epidémicos desde 1779, pero la incidencia ha ido en aumento, y en los últimos 15 años se han intensificado las pandemias mundiales de serotipos múltiples. No existe un tratamiento antivírico específico para el dengue, pero tanto para el dengue clásico como para el hemorrágico, las medidas sintomáticas y de apoyo son eficaces. Los factores de riesgo importantes para la FHD son la cepa y el serotipo del virus implicado, así como la edad, el estado inmunitario y la predisposición genética del paciente.
Specificity
Reacciona con todos los miembros del complejo dengue.
Immunogen
Antígenos del virus del dengue tipo 4.
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Detección del complejo del virus del dengue usando este anticuerpo anti-complejo del virus del dengue, clon D3-2H2-9-21, validado para utilizar en IC e IF.
Inmunofluorescencia.
Inmunocitoquímica en material fijado con acetona.
Dilución de trabajo sugerida: 1:50-400.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Inmunoglobulina de ratón purificada en proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Conservar durante 6 meses a 2–8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Muestra de paciente positivo para el dengue
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Modulation of ?-enolase post-translational modifications by dengue virus: increased secretion of the basic isoforms in infected hepatic cells.
Higa, LM; Curi, BM; Aguiar, RS; Cardoso, CC; De Lorenzi, AG; Sena, SL; Zingali, RB; Da Poian, AT
Testing null
Laura B Dickson et al.
Science advances, 3(8), e1700585-e1700585 (2017-08-25)
Conditions experienced during larval development of holometabolous insects can affect adult traits, but whether differences in the bacterial communities of larval development sites contribute to variation in the ability of insect vectors to transmit human pathogens is unknown. We addressed
Antibody neutralization and viral virulence in recurring dengue virus type 2 outbreaks.
Sook-San Wong,Juraina Abd-Jamil,Sazaly Abubakar
Viral Immunology null
Lorena O Fernandes-Siqueira et al.
mSphere, 3(1) (2018-02-07)
Dengue virus (DENV) is among the most important human arboviruses and is clinically and experimentally associated with lipid metabolism disorders. Using high-resolution respirometry, we analyzed the metabolic switches induced by DENV in a human hepatic cell line. This experimental approach
Raúl C Gomila et al.
PloS one, 6(2), e16687-e16687 (2011-03-10)
Viral RNA translation and replication are regulated by sequence and structural elements in the 5' and 3' untranslated regions (UTR) and by host cell and/or viral proteins that bind them. Dengue virus has a single-stranded RNA genome with positive polarity