MAB8258B-5
Anti-Influenza A Antibody, nucleoprotein, clone A3
clone A3, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A3, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable