Key Documents
MAB5540
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Olig1
ascites fluid, Chemicon®
Sinónimos:
Oligo1, Oligodendrocyte transcription factor 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLIG1(116448)
rat ... Olig1(60394)
General description
El Olig-1 es un factor de transcripción bHLH expresado por los oligodendrocitos en el cerebro, donde promueve la formación y maduración de los oligodendrocitos. El Olig1 coopera con el Olig2 para establecer el dominio pMN del tubo neuronal embrionario.
Specificity
Marcador de oligodendrocitos Olig1. Dependiendo del tipo de célula, el anticuerpo tiñe normalmente la célula en el citoplasma o en el núcleo.. La tinción aparecerá en el núcleo de los oligodendrocitos remielinizantes.
Immunogen
Proteína de fusión de ratón Olig1.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Olig1 es un anticuerpo contra el Olig1 para utilizar en WB, IC y IH.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
Líquido ascítico, líquido.
Storage and Stability
Conservar a -20 ºC en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Control positivo: Control negativo cuerpo calloso: órganos cutáneos o no neuronales
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Mario Marotta et al.
Stem cell research, 22, 33-42 (2017-06-05)
Despite benefits of prenatal in utero repair of myelomeningocele, a severe type of spina bifida aperta, many of these patients will still suffer mild to severe impairment. One potential source of stem cells for new regenerative medicine-based therapeutic approaches for
Julia C Terek et al.
ACS pharmacology & translational science, 6(2), 320-333 (2023-02-18)
Biomaterials derived from brain extracellular matrix (ECM) have the potential to promote neural tissue regeneration by providing instructive cues that can direct cell survival, proliferation, and differentiation. This study focused on the development and characterization of microcarriers derived from decellularized
Cui Li et al.
Cell discovery, 4, 43-43 (2018-08-08)
The causal link between Zika virus (ZIKV) infection and microcephaly has raised alarm worldwide. Microglial hyperplasia, reactive gliosis, and myelination delay have been reported in ZIKV-infected microcephalic fetuses. However, whether and how ZIKV infection affects glial cell development remain unclear.
Hong Zhao et al.
Molecular medicine reports, 20(5), 4603-4611 (2019-11-09)
The differentiation and maturation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) is important for remyelination in the central nervous system. Nevertheless, this process is often limited and incomplete in ischemic injury. Oligodendrocyte transcription factor 1 (Olig1) is important for the maturation of OPCs and
Elena K Fetisova et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 2082561-2082561 (2019-07-30)
Multiple sclerosis (MS) is a heterogeneous autoimmune disease of unknown etiology characterized by inflammation, demyelination, and axonal degeneration that affects both the white and gray matter of CNS. Recent large-scale epidemiological and genomic studies identified several genetic and environmental risk