Documentos clave
MAB4197
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-topoisomerasa II, clon KiS1
clone KiS1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Ki-S1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
KiS1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
General description
La topoisomerasa II β (PM 180 kDa) desempeña un papel importante en la síntesis y la transcripción del ADN, así como en la segregación cromosómica durante la mitosis. Está presente ubicuamente en las células sanas y está aumentada en tumores y células proliferantes. La topoisomerasa II β está también implicada en la resistencia a fármacos de las células tumorales.
Specificity
En los experimentos de inmunoprecipitación e inmunoelectrotransferencia (WB), el anticuerpo Ki-S1 reconoce una proteína principal de 170 kD que fue identificada como la isoforma a de la topoisomerasa II (Boege et al., 1995; Kreipe et al., 1993). Además, se ha demostrado que el anticuerpo Ki-S1 reconoce un epítopo específico carboxiterminal de la isoenzima a ausente en la topoisomerasa IIb (Boege et al., 1995). En inmunohistoquímica, el anticuerpo Ki-S1 exhibe una fuerte tinción nuclear solo en las células proliferantes. El epítopo reconocido por el anticuerpo es también detectable en cortes de tejido incluidos en parafina (Kreipe et al., 1993). Por consiguiente, se ha demostrado que la expresión de la topoisomerasa IIa está fuertemente restringida a las células en proliferación (Tsutsui et al., 1993). El antígeno topoisomerasa IIa se expresa preferentemente durante las fases G 1, S, G2 y M del ciclo celular, mientras que las células en reposo, no en fase de reproducción (fase G 0) carecen de topoisomerasa IIa. Además, las células en proliferación constante (por ejemplo, las líneas celulares) reaccionan positivamente a la topoisomerasa II durante todo el ciclo celular. Esta especificidad del anticuerpo Ki-S1 por las células proliferantes podría convertirlo en una herramienta útil para la determinación de la fracción proliferativa en tumores sólidos como los carcinomas mamarios (Kreipe et al., 1993; Sampson et al., 1992; Camplejohn et al., 1993; Kreipe et al., 1993; Rasbridge et al., 1994) y los gangliomas (Wolf et al., 1994).
Application
El anticuerpo anti-topoisomerasa, clon KiS1, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de la topoisomerasa, también conocida como Ki-S1 y ha sido validado en FC, WB, ICC, IHC, IHC(P).
Inmunotransferencia Western: 1-10μg/ml Inmunoprecipitación
Inmunocitoquímica: 5- 10 μg/ml Inmunohistoquímica: 5-10 μg/ml
Citometría de flujo
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Linkage
Sustituye a: MABE519
Physical form
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses. Evitar ciclos de congelación/descongelación repetidos.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ki-S1, a novel proliferative marker: flow cytometric assessment of staining in human breast carcinoma cells.
Camplejohn, R S, et al.
British Journal of Cancer, 67, 657-662 (1993)
Kendra Sweet et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(1), 54-60 (2019-10-23)
Induction chemotherapy results in complete remission (CR) rates of 20% to 50% among patients with poor-risk AML. Selinexor is an oral selective inhibitor of nuclear export with promising single-agent activity. By inhibiting the primary export protein, XPO1, selinexor localizes and
The effects of chemotherapy on morphology, cellular proliferation, apoptosis and oncoprotein expression in primary breast carcinoma.
Rasbridge, S A, et al.
British Journal of Cancer, 70, 335-341 (1994)
N I Valkov et al.
British journal of haematology, 108(2), 331-345 (2000-02-26)
The resistance of several leukaemic and myeloma cell lines (CCRF, L1210, HL-60, KG-1a and RPMI 8226) to VP-16 was found to increase with cell density and to be maximal (3.5- to 39-fold) in plateau phase cell cultures, as measured by
Ganglioglioma: a detailed histopathological and immunohistochemical analysis of 61 cases.
Wolf, H K, et al.
Acta neuropathologica, 88, 166-173 (1994)