MAB4051
Anticuerpo anti-enzima conversora de la angiotensina, clon 9B9
clone 9B9, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
ACE, CD143, DCP1, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidase P
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9B9, monoclonal
species reactivity
hamster, feline, human, monkey, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
Inmunocitoquímica: 1:100. Reacciona con las células endoteliales, los macrófagos (activados) y las células THP1 (línea monocítica).
Inmunotransferencia: 1:100: isoforma de ~170-180 kDa, condiciones reductoras.
Inmunoprecipitación: 1:1 000-1:10 000
ELISA : 1:1 000
Visualización de vasos pulmonares (Danilov et al., 1989; Klibanov et al., 1988; Hiemisch et al., 1993)
Administración de fármacos mediada por anticuerpos en el pulmón (Danilov et al., 1991, 1994; Muzykantov et al., 1994, 1996)
Estimación de la lesión de los vasos pulmonares (Muzykantov et al., 1991; Atochina et al., 1992)
Estructura-función de la ECA (Danilov et al., 1994)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Hormonas y receptores
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c