Key Documents
MAB377A5
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NeuN, clon A60, conjugado con Alexa Fluor 555
clone A60, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Sinónimos:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 555
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
El anticuerpo anti-NeuN (núcleos NEUronales; clon A60) reconoce específicamente la proteína NeuN, específica de las neuronas que se une al ADN, que está presente en la mayor parte de los tipos de células neuronales del SNC y el SNP de todos los vertebrados estudiados. La distribución de la proteína NeuN está aparentemente restringida a los núcleos neuronales, a los cuerpos celulares y algunos procesos neuronales proximales en el cerebro fetal y adulto, aunque algunas neuronas no son reconocidas por el NeuN a todas las edades: las células retinianas INL, las células de Cajal-Retzius, las células de Purkinje, las neuronas del núcleo dentado y olivar inferior, y las células de los ganglios simpáticos son ejemplos (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). La proteína NeuN inmunohistoquímicamente detectable aparece primero en las etapas del desarrollo que se corresponden con la retirada de las neuronas del ciclo celular o con el comienzo de la diferenciación terminal de la neurona (Mullen et al., 1992). La inmunorreactividad aparece en torno a E9.5 en el tubo neuronal de ratón y se extiende por todo el sistema nervioso en desarrollo para E12.5. Una fuerte tinción nuclear sugiere una función proteica reguladora nuclear; sin embargo, en la actualidad no existen pruebas de si el antígeno NeuN tiene alguna función en el citoplasma distal o si simplemente es sintetizada allí antes de ser transportada de vuelta al núcleo. No se han encontrado diferencias entre la proteína aislada de núcleos purificados y la procedente de extractos cerebrales completos mediante inmunotransferencia (Mullen et al., 1992).
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:100 de un lote representativo detectó el NeuN en criocortes de cerebro adulto de ratón.
Este anticuerpo anti-NeuN, clon A60, conjugado con Alexa Fluor 555 está validado para utilizarse en ICC, IHC para la detección del NeuN.
Quality
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células corticales primarias de rata E18.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó el NeuN en células de corteza primara de rata E18.
Target description
El anticuerpo parental no conjugado (Nº de ref. MAB377) tiene un peso molecular observado en el intervalo de 46-48 kDa y posiblemente otra banda en aproximadamente 66 kDa
Other Notes
Se ha demostrado que el anti-NeuN no conjugado funciona con múltiples especies, incluidos humanos, hurones, pollos y aves.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yehe Liu et al.
Biomedical optics express, 12(10), 6571-6589 (2021-11-09)
Axially swept light-sheet microscopy (ASLM) is an effective method of generating a uniform light sheet across a large field of view (FOV). However, current ASLM designs are more complicated than conventional light-sheet systems, limiting their adaptation in less experienced labs.
Ángeles Montilla-García et al.
Neuropharmacology, 125, 231-242 (2017-08-02)
Grip strength deficit is a measure of pain-induced functional disability in rheumatic disease. We tested whether this parameter and tactile allodynia, the standard pain measure in preclinical studies, show parallels in their response to analgesics and basic mechanisms. Mice with
Madeleine Reilly et al.
Scientific reports, 12(1), 9493-9493 (2022-06-11)
There is an urgent need to develop disease-modifying therapies to treat neurodegenerative diseases which pose increasing challenges to global healthcare systems. Prion diseases, although rare, provide a paradigm to study neurodegenerative dementias as similar disease mechanisms involving propagation and spread
Martha E Zeeman et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 34(8), 1439-1446 (2016-08-30)
Whole-body vibration (WBV) is linked epidemiologically to neck and back pain in humans, and to forepaw mechanical allodynia and cervical neuroinflammation in a rodent model of WBV, but the response of the low back and lumbar spine to WBV is
Anna Ivanova et al.
Cells, 11(12) (2022-06-25)
Tagging proliferating cells with thymidine analogs is an indispensable research tool; however, the issue of the potential in vivo cytotoxicity of these compounds remains unresolved. Here, we address these concerns by examining the effects of BrdU and EdU on adult