Key Documents
MAB363
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NMDAR1 , clon 54.1
clone 54.1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
54.1, monoclonal
species reactivity
rat, monkey, human, Xenopus
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
frog ... Grin1(780048)
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
rhesus monkey ... Grin1(574380)
General description
El glutamato es un neurotransmisor excitador muy utilizado en el cerebro de mamíferos. Los canales iónicos activados por el glutamato se dividen típicamente en dos clases. Los que son sensibles al N-metil-D-aspartato (NMDA) se denominan receptores NMDA (NMDAR), mientras que los activados por el kainato (KA) y el ácido A-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxalona propiónico (AMPA) se conocen como receptores no NMDA. Dos genes distintos codifican las subunidades NR1 y NR2 del receptor NMDA. La subunidad NR1 se expresa en abundancia en prácticamente todas las regiones del cerebro.
Specificity
Reconoce un epítopo entre los aminoácidos 660-811 del receptor NMDAR1. No muestra reactividad cruzada con NMDAR2, NMDAR3, NMDAR4 o NMDAR5.
Immunogen
Epítopo: Bucle extracelular entre regiones transmembrana III y IV
Proteína de fusión recombinante que contiene GST y los aa 660-811 del NMDAR1.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NMDAR1, clon 54.1, es un anticuerpo contra el NMDAR1 para utilizar en ELISA, IC, IH, IH(P), RIA.
Inmunocitoquímica:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IC.
RIA.
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en RIA.
ELISA.
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA
Inmunohistoquímica: 1:500-2000, en tejido fijado en paraformaldehído al 2-4 %: normalmente cortes de flotación libre, congelados o cortes en vibratomo 24-48 horas a 4°C. Los cortes fijados en formol e incluidos en parafina también se han utilizado en diluciones y tiempos de incubación similares. Hay que tener cuidado de no fijar en exceso los tejidos. El clon 54.1 se ha utilizado para microscopia óptica y electrónica.
Inmunotransferencia Western:
1:500 con 50 microgramos/carril de material. Reconoce una banda de 103-116 kDa.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunohistoquímica en cerebro de rata y tejido de la médula espinal.
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Patrón/morfología de la tinción representativa de NMDAR1 en médula espinal de rata a una dilución 1:200. La inmunorreactividad se ve como membrana integral y tinción de las neuronas de las fibras nerviosas. Corte congelado. IHC - Ejemplos de tinción congelada: médula espinal de rata
Target description
103-116 kDa
Physical form
IgG2a monoclonal de ratón purificada líquida en tampón PBS, sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Cerebro y tejido de médula espinal de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Stroke patients develop antibodies that react with components of N-methyl-D-aspartate receptor subunit 1 in proportion to lesion size.
Kalev-Zylinska, ML; Symes, W; Little, KC; Sun, P; Wen, D; Qiao, L; Young, D; During, MJ; Barber, PA
Stroke null
Csaba Cserép et al.
PloS one, 7(5), e37753-e37753 (2012-06-05)
GABA (gamma-aminobutyric-acid), the main inhibitory neurotransmitter in the adult brain, exerts depolarizing (excitatory) actions during development and this GABAergic depolarization cooperates with NMDARs (N-methyl-D-aspartate receptors) to drive spontaneous synchronous activity (SSA) that is fundamentally important for developing neuronal networks. Although
Catherine L Salussolia et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(31), 11295-11304 (2011-08-05)
Ionotropic glutamate receptors (iGluRs), including the NMDA receptor subtype, are ligand-gated ion channels critical to fast signaling in the CNS. NMDA receptors are obligate heterotetramers composed of two GluN1 and typically two GluN2 subunits. However, the arrangement of GluN subunits
John E Rash et al.
Journal of neurocytology, 34(3-5), 307-341 (2006-07-15)
Odorant/receptor binding and initial olfactory information processing occurs in olfactory receptor neurons (ORNs) within the olfactory epithelium. Subsequent information coding involves high-frequency spike synchronization of paired mitral/tufted cell dendrites within olfactory bulb (OB) glomeruli via positive feedback between glutamate receptors
Taryn N Green et al.
Platelets, 28(8), 799-811 (2017-03-10)
GluN1 is a mandatory component of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) best known for their roles in the brain, but with increasing evidence for relevance in peripheral tissues, including platelets. Certain anti-GluN1 antibodies reduce brain infarcts in rodent models of ischaemic stroke.