Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
MAB360
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida, clon GA5
ascites fluid, clone GA5, Chemicon®
Sinónimos:
GFAP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GA5, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
La proteína gliofibrilar ácida (GFAP) es un filamento intermedio de clase III. La GFAP es el principal constituyente de los filamentos intermedios de los astrocitos y sirve como marcador específico para distinguir los astrocitos diferenciados de otras células gliales durante el desarrollo del sistema nervioso central.
Specificity
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Proteína gliofibrilar ácida. En transferencias Western de extractos de una línea celular de glioma humano (U33CG/343MG), MAB360 reconoce una banda en aproximadamente 51 kDa que corresponde a la GFAP (Debus, 1983). Mediante inmunohistoquímica reconoce astrocitos y células gliales de Bergmann, glioma y tumores derivados de células gliales. No muestra reactividad cruzada con la vimentina.
Immunogen
GFAP purificada de médula espinal porcina.
Application
El anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida, clon GA5, detecta el nivel de la proteína gliofibrilar ácida y se ha publicado y validado para utilizar en IC, IH, IH(P) y WB con más de 65 citas de productos.
Inmunocitoquímica:
se utilizó un lote anterior en células de mamífero cultivadas.
Inmunohistoquímica (parafina):
se utilizó una dilución 1:400-1:800 de un lote anterior en cortes fijados con alcohol e incluidos en parafina de cerebro de rata (cerebro o cerebelo) y cerebro humano.
Inmunotransferencia: se utilizó una dilución 1:1000 de un lote anterior.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas
Quality
Evaluada habitualmente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la GFAP en 10 μg de lisados cerebrales de ratón.
Target description
~51 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1031; 04-1062
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón no purificada líquida en disolución tampón que contiene azida sódica 15 mM
Analysis Note
Control
Control positivo: Astrocitos cultivados, tejido cerebral (materia blanca), médula espinal, retina
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lateral fluid percussion: model of traumatic brain injury in mice.
Alder, J; Fujioka, W; Lifshitz, J; Crockett, DP; Thakker-Varia, S
Journal of Visualized Experiments null
Y Jiang et al.
Brain research, 1332, 100-109 (2010-03-30)
Recent work suggests that diabetes affects processing of peripheral, spinal and supraspinal signals in the spinal cord. However, there is little evidence for spinal cord lesions that would account for alterations in behavioral responses induced by experimental diabetes. Therefore, we
Adenosine kinase as a target for therapeutic antisense strategies in epilepsy.
Theofilas, P; Brar, S; Stewart, KA; Shen, HY; Sandau, US; Poulsen, D; Boison, D
Epilepsia null
Biochip?laser cell deposition system to assess polarized axonal growth from single neurons and neuron?glia pairs in microchannels with novel asymmetrical geometries.
Pirlo, RK; Sweeney, AJ; Ringeisen, BR; Kindy, M; Gao, BZ
Biomicrofluidics null
Paul E Gottschall et al.
Experimental brain research, 201(4), 885-893 (2010-02-20)
The purpose of this study was to develop ELISAs for key neural proteins, three synaptic and one glial, that exist in different intracellular compartments, which would be used as a measure of synaptic phenotype. These assays would be valuable to
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.