Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MAB3408
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-tubulina beta, clon KMX-1
clone KMX-1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
KMX-1, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
General description
Los microtúbulos son partes constituyentes del aparato mitótico, los cilios, los flagelos y los elementos del citoesqueleto. Consisten principalmente en 2 proteínas solubles, la alfa y la beta-tubulina, cada una de unos 55 000 kDa. Los anticuerpos contra la tubulina beta son útiles como controles de carga para la inmunoelectrotransferencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los niveles de tubulina beta pueden no ser estables en ciertas células. Por ejemplo, la expresión de la tubulina en el tejido adiposo es muy baja y, por consiguiente, la tubulina beta no debe utilizarse como control de carga para esos tejidos.
Specificity
Este anticuerpo reacciona específicamente con la β-tubulina y muestra una fuerte reactividad cruzada con diferentes especies. Este anticuerpo permite la tinción de los microtúbulos mediante inmunofluorescencia indirecta y muestra sólo un fondo bajo.
Immunogen
Tubulina purificada de mixamebas polycephalum
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-tubulina beta, clon KMX-1, está validado para utilizar en IC, WB para la detección de la tubulina.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una concentración de 1-2 μg/ml de un lote anterior en inmunocitoquímica.
Inmunotransferencia Western:
0,05-0,5 μg/ml
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados A431.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este loteo detectó la TUBULINA (BETA) en 10 μg de lisados A431.
Target description
50 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1049
Physical form
IgG2b monoclonal de ratón purificada líquida en tampón que contiene tampón fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre 2 y 8ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa
Lisado de células A431
Lisado de células MCF7
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contactin-1 regulates myelination and nodal/paranodal domain organization in the central nervous system.
Colako?lu, G; Bergstrom-Tyrberg, U; Berglund, EO; Ranscht, B
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Richard J Flannery et al.
Frontiers in synaptic neuroscience, 4, 6-6 (2012-12-12)
N-cadherin is a calcium-sensitive cell adhesion molecule commonly expressed at synaptic junctions and contributes to formation and maturation of synaptic contacts. This study used heterologous cell cultures of brainstem cholinergic neurons and transfected Chinese Hamster Ovary (CHO) cells to examine
Juan L Brusés
PloS one, 8(4), e62435-e62435 (2013-04-30)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are widely expressed throughout the central and peripheral nervous system and are localized at synaptic and extrasynaptic sites of the cell membrane. However, the mechanisms regulating the localization of nicotinic receptors in distinct domains of
Interferon regulatory factor 4 regulates obesity-induced inflammation through regulation of adipose tissue macrophage polarization.
Eguchi, J; Kong, X; Tenta, M; Wang, X; Kang, S; Rosen, ED
Diabetes null
Nucleosome positioning and histone modifications define relationships between regulatory elements and nearby gene expression in breast epithelial cells.
Rhie, SK; Hazelett, DJ; Coetzee, SG; Yan, C; Noushmehr, H; Coetzee, GA
BMC Genomics null