Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MAB3303
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-colágeno tipo VI, clon VI-26
clone VI-26, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-BTHLM1, Anti-OPLL, Anti-UCHMD1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
VI-26, monoclonal
species reactivity
human, rabbit
should not react with
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
availability
not available in Japan
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL6A1(1291)
Specificity
Reacciona específicamente con el hCL(VI). Se trata de un anticuerpo monoclonal de ratón purificado contra el colágeno humano de tipo VI. El VI-26 no reacciona con el colágeno de tipo VI desnaturalizado o reducido, aunque este anticuerpo sí reconoce la triple hélice compuesta por alfa1(VI), alfa 2(VI) y alfa3(gamma). No se ha localizado el epítopo y se sabe que el anticuerpo monoclonal no reacciona con los colágenos I, II, III, IV o V en ensayos nativos.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-colágeno de tipo VI, clon VI-26, detecta la concentración del colágeno tipo VI y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA e IH(P).
Inmunohistoquímica en tejidos incluidos en parafina y fijados con acetona. No se recomienda la fijación con formol. La recuperación del antígeno se consigue mediante tratamiento con tripsina al 0,04 % en CaCl(2) 0,01 M, Tris-HCl 0,05 M, pH 7,6, a 37°C durante 10 minutos antes del bloqueo inespecífico con peroxidasa.
EIA
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Physical form
Líquido en tampón de fosfato de sodio 0,1 M, pH 7,0, que contiene seroalbúmina bovina al 2 % sin proteasas.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Testículo, tejido conjuntivo
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Tiziana Triulzi et al.
PloS one, 8(2), e56761-e56761 (2013-02-27)
We recently showed that differential expression of extracellular matrix (ECM) genes delineates four subgroups of breast carcinomas (ECM1, -2, -3- and -4) with different clinical outcome. To further investigate the characteristics of ECM signature and its impact on tumor progression
D O Visscher et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 107(5), 1711-1721 (2018-11-02)
The aim of this study was to design and manufacture an easily assembled cartilage implant model for auricular reconstruction. First, the printing accuracy and mechanical properties of 3D-printed poly-ε-caprolactone (PCL) scaffolds with varying porosities were determined to assess overall material
Laura K Zamurs et al.
The Journal of biological chemistry, 290(7), 4272-4281 (2014-12-24)
Bethlem myopathy and Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) sit at opposite ends of a clinical spectrum caused by mutations in the extracellular matrix protein collagen VI. Bethlem myopathy is relatively mild, and patients remain ambulant in adulthood while many UCMD
Russell J Butterfield et al.
PloS one, 12(12), e0189664-e0189664 (2017-12-16)
The collagen VI related muscular dystrophies (COL6-RD), Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) and Bethlem myopathy (BM) are among the most common congenital muscular dystrophies and are characterized by distal joint laxity and a combination of distal and proximal joint contractures.
Russell J Butterfield et al.
Human mutation, 34(11), 1558-1567 (2013-09-17)
Glycine substitutions in the conserved Gly-X-Y motif in the triple helical (TH) domain of collagen VI are the most commonly identified mutations in the collagen VI myopathies including Ullrich congenital muscular dystrophy, Bethlem myopathy, and intermediate (INT) phenotypes. We describe