Key Documents
MAB3230
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-citoqueratina 10, clon RKSE60
clone RKSE60, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RKSE60, monoclonal
species reactivity
rat, canine, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT10(3858)
General description
Las citoqueratinas son una subfamilia de las proteínas de los filamentos intermedios y se caracterizan por una notable diversidad bioquímica, representada en los tejidos epiteliales por al menos 20 polipéptidos diferentes. Su peso molecular oscila entre 40 kDa y 68 kDa y su punto isoeléctrico entre 4,9 y 7,8. Cada una de las citoqueratinas se designan de 1 a 20. Los diversos epitelios del cuerpo humano suelen expresar citoqueratinas que no sólo son características del tipo de epitelio, sino que también están relacionadas con el grado de maduración o diferenciación dentro de un epitelio. Los patrones de expresión de los subtipos de citoqueratina se utilizan cada vez más para distinguir los diferentes tipos de neoplasias malignas epiteliales.
Specificity
Citoqueratina 10. El MAB3230 reacciona con epitelios estratificados queratinizantes y en áreas diferenciadas de carcinomas epidermoides muy diferenciados. Para el reconocimiento de células queratinizantes en carcinomas epidermoides como los de epidermis, pulmón, vejiga, cuello uterino o esófago, el anticuerpo reacciona solo con las células suprabasales de la epidermis y no con las células basales.
Immunogen
Preparación citoesquelética a partir del epitelio pavimentoso queratinizante humano.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-citoqueratina 10, clon RKSE60, detecta la concentración de la citoqueratina 10, y se ha sido publicado y validado para utilizar en FC, WB, IC, IH.
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Inmunohistoquímica en cortes de tejido congelado.
Inmunocitoquímica
Citometría de flujo
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Citoqueratinas
Physical form
Líquido en disolución tampón con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Masashi Miyai et al.
Experimental dermatology, 26(11), 1039-1045 (2017-04-19)
Mammalian epidermis is composed of four morphologically and functionally distinct layers of keratinocytes. The innermost basal layer consists of proliferating self-renewing keratinocytes, which also undergo asymmetric cell division to differentiate into postmitotic suprabasal cells throughout life. Control of the balance
Atsushi Tokuriki et al.
Carcinogenesis, 30(9), 1645-1650 (2009-07-10)
Inhibitor of DNA binding 2 (Id2) is a negative regulator of basic helix-loop-helix transcription factors and is involved in the control of cellular differentiation and proliferation. By using a two-step chemical carcinogenesis protocol, we evaluated the role of Id2 in
Maxime Abellan Lopez et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1217655-1217655 (2023-08-10)
Introduction: An autologous split-thickness skin graft (STSG) is a standard treatment for coverage of full-thickness skin defects. However, this technique has two major drawbacks: the use of general anesthesia for skin harvesting and scar sequelae on the donor site. In
Inflammatory marker analysis in psoriatic skin under topical phosphodiesterase 4 inhibitor treatment.
Lennart M Roesner et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 140(4), 1184-1187 (2017-05-17)
Masashi Miyai et al.
The Journal of investigative dermatology, 136(9), 1848-1857 (2016-05-22)
Mammalian epidermis is a stratified epithelium composed of distinct layers of keratinocytes. The outermost cornified layer is a primary barrier that consists of a cornified envelope, an insoluble structure assembled by cross-linked scaffold proteins, and a surrounding mixture of lipids.