Key Documents
MAB3120
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Cre recombinasa, clon 2D8
ascites fluid, clone 2D8, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Cre Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2D8, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Escherichia coli ... Cre(2777477)
General description
La Cre-recombinasa es una recombinasa de ADN de 38 kDa procedente del bacteriófago P1. Es muy específica para una secuencia de 34 pb del ADN (loxP) que se encuentra en el ADN del P1. Cataliza la recombinación específica de sitio entre dos sitios LOXP de 34 pares de bases. Su función es mantener el genoma del fago como un plásmido monómero de copia unitaria en el estado lisogénico. Es un homotetrámero cuando está unido al ADN y pertenece a la familia de integrasas fágicas. El anticuerpo anti-Cre recombinasa puede utilizarse para determinar el éxito de las manipulaciones génicas en animales transgénicos.
Specificity
Cre recombinasa. El epítopo se encuentra entre los aa 77 y 343.
Immunogen
Proteína de fusión Cre recombinasa (aa 77 a 343)
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Cre recombinasa, clon 2D8, es un anticuerpo monoclonal bien caracterizado. Probado para detectar con fiabilidad la Cre recombinasa, este AcM está validado para utilizar en ELISA, IC, IF, IH y WB y está respaldado por varias publicaciones.
Inmunoelectrotransferencia (proteína natural y recombinante):
se utilizó una dilución 1:500-1:5 000 en un lote anterior. La Cre recombinasa natural del bacteriófago P1 migra a 38,5 kDa en SDS-PAGE.
Inmunofluorescencia:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IF.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:500 - 1:5 000 de un lote anterior en la IH.
ELISA:
Se utilizó una dilución 1:500-1:5 000 de un lote anterior en ELISA.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Target description
38 kDa
Physical form
Líquido ascítico. No contiene conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto nuclear de células HeLa
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Extrasynaptic GABAA receptors in mediodorsal thalamic nucleus modulate fear extinction learning.
Paydar, A; Lee, B; Gangadharan, G; Lee, S; Hwang, EM; Shin, HS
Molecular Brain null
Takashi Umehara et al.
Endocrinology, 157(12), 4899-4913 (2016-10-13)
Adult Leydig cells are derived from proliferating stem/progenitor Leydig cells in the infant testis and subsequent differentiation to steroidogenic cells in adult mice. Leydig cell proliferation in the infant testis occurs primarily in response to increased levels of LH that
Hong-Xiang Liu et al.
Developmental biology, 368(2), 294-303 (2012-06-05)
The epithelium of mammalian tongue hosts most of the taste buds that transduce gustatory stimuli into neural signals. In the field of taste biology, taste bud cells have been described as arising from "local epithelium", in distinction from many other
Lizhi He et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1660-1667 (2014-05-24)
To conditionally inactivate genes in the retinal pigment epithelium (RPE) transgenic mouse strains have been developed, in which Cre recombinase (Cre) expression is driven by an RPE-specific gene promoter. The RPE is a quiescent epithelium, and continuous expression of Cre
Axon position within the corpus callosum determines contralateral cortical projection.
Zhou, J; Wen, Y; She, L; Sui, YN; Liu, L; Richards, LJ; Poo, MM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null