MAB3101
Anti-Connexin 45 Antibody, near CT, cytoplasmic, clone 5B9.2
clone 5B9.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Cx45
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5B9.2, monoclonal
reactividad de especies
rat, rabbit, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GJC1(10052)
rat ... Gjc1(266706)
Especificidad
SPECIES REACTIVITIES:
Due to sequence homologies, this antibody is also expected to react with canine (100% homology) and mouse (92% homology) Connexin 45. Also confirmed to work on rat C6 cells. Others not tested.
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable