Key Documents
MAB2029
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteoglucano de sulfato de condroitina, clon 9.2.27
clone 9.2.27, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-CSPG4A, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG, Anti-MSK16, Anti-NG2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9.2.27, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
Specificity
Reconoce la glucoproteína nuclear de 250 kDa del proteoglucano de condroitín sulfato maduro, así como los polipéptidos precursores de 210, 220 y 240 kDa (Bumoi et al., 1984). Reacciona con células de melanoma, glioma y células endoteliales cerebrales proliferantes humanas.
Immunogen
Extracto de células de melanoma M14 humano sin fibronectina y unidas mediante lectina de lens culinaris-Sepharose (Morgan et al., 1981).
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección del proteoglucano de sulfato de condroitina con este anticuerpo anti-proteoglucano de sulfato de condroitina, clon 9.2.27, validado para su uso en FC, IF e IP.
Microscopia inmunofluorescente de células en cultivo (Bumoi et al., 1984; Schrappe et al., 1992). También, Legg J et al (2003) Development 130:6049-6063 {cortes fijados en PFA al 3 % congelados}.
Microscopia inmunoelectrónica (Bumoi et al., 1984)
Inmunoprecipitación: 1 μg/células 10E6 Bumoi et al., 1984; Morgan et al., 1981)
Análisis mediante FACS: 1-2 μg/células 10E6
Bloqueo funcional de la propagación de las células del melanoma (Morgan et al., 1981), de la proliferación de las células de glioma 3 y crecimiento tumoral en ratones desnudos (Morgan et al., 1981; Schrappe et al., 1992).
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Physical form
Inmunoglobulina purificada en PBS 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener entre 2 y 8°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 6 meses.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Nina Schultz et al.
Aging cell, 17(3), e12728-e12728 (2018-02-18)
The population of brain pericytes, a cell type important for vessel stability and blood brain barrier function, has recently been shown altered in patients with Alzheimer's disease (AD). The underlying reason for this alteration is not fully understood, but progressive
Molly C McCloskey et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (203) (2024-01-29)
The microSiM (µSiM) is a membrane-based culture platform for modeling the blood-brain barrier (BBB). Unlike conventional membrane-based platforms, the µSiM provides experimentalists with new capabilities, including live cell imaging, unhindered paracrine signaling between 'blood' and 'brain' chambers, and the ability to
Sabrina Cattaruzza et al.
Angiogenesis, 16(2), 309-327 (2012-11-06)
Sprouting of angiogenic perivascular cells is thought to be highly dependent upon autocrine and paracrine growth factor stimulation. Accordingly, we report that corneal angiogenesis induced by ectopic FGF implantation is strongly impaired in NG2/CSPG4 proteoglycan (PG) null mice known to
Tushar Deshpande et al.
Glia, 65(11), 1809-1820 (2017-08-11)
Dysfunctional astrocytes are increasingly recognized as key players in the development and progression of mesial temporal lobe epilepsy (MTLE). One of the dramatic changes astrocytes undergo in MTLE with hippocampal sclerosis (HS) is loss of gap junction coupling. To further
Henrietta M Nielsen et al.
Acta neuropathologica communications, 1, 7-7 (2013-11-21)
Neuron Glial 2 (NG2) cells are glial cells known to serve as oligodendrocyte progenitors as well as modulators of the neuronal network. Altered NG2 cell morphology and up-regulation as well as increased shedding of the proteoglycan NG2 expressed on the