Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MAB1622
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-cadena alfa de la espectrina (no eritroide), clon AA6
clone AA6, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
(ALPHA)II-SPECTRIN, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin, non-erythroid alpha chain, non-erythrocytic spectrin alpha, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Fodrin α
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AA6, monoclonal
species reactivity
pig, guinea pig, rabbit, mouse, chicken, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPTAN1(6709)
General description
La espectrina no eritroide, también conocida como fodrina, desempeña un papel en la estabilización de las estructuras de la membrana, manteniendo la forma celular y uniendo el citoesqueleto a las membranas plasmáticas o vesículas intracelulares. Como una de las principales dianas escindida por las caspasas activadas durante la apoptosis, la proteína de longitud completa de ~240 kDa puede escindirse para dar lugar a un producto N-terminal de ~150 kDa, y productos C-terminales de ~120 y ~35 kDa.
Specificity
Específico para las formas de 240, 150 y 120 kDa de la molécula alfa-espectrina/alfa-fodrina de todas las células no eritroides de mamíferos y la alfa-espectrina de pollo.
Se espera reactividad generalizada entre los mamíferos.
Immunogen
Membranas de eritrocitos de pollo purificadas por lisis hipotónica y enucleación mecánica.
Application
Inmunohistoquímica (IFA):
se utilizó una dilución 1:200-1:400 de un lote anterior en inmunohistoquímica.
No funciona en cortes de parafina.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Inmunoprecipitación de la cromatina:
un lote anterior de este anticuerpo se utilizó para inmunoprecipitar la espectrina alfa de extractos de proteína asociados a cromatina procedentes de células humanas sanas, HeLa, FA-A y FA-A transducidas (McMahon, L.W., et al. (1999). J. Biological Chem. 274:32904-32908).
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-cadena alfa de la espectrina (no eritroide), clon AA6, es un anticuerpo contra la cadena alfa de la espectrina (no eritroide) para utilizar en IH, IP, WB, ChIP.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
evaluada mediante transferencia Western en lisados HeLa tratadas con estaurosporina.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la espectrina alfa N-, C- terminal/la fodrina alfa en 10 μg de lisados HeLa tratados con estaurosporina.
Target description
Dependiendo de la condición pueden verse un producto de longitud completa de ~240 kDa, un producto N-terminal hidrolizado de ~150 kDa y un C-terminal de ~120 kDa en cantidades variables en los lisados. Los tamaños más pequeños representan productos de degradación que se ven durante la apoptosis.
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS con BSA al 1 % y azida sódica al 0,09%.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 12 meses entre 2 y 8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células HeLa tratadas con estaurosporina
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Further analysis of the lens phenotype in Lim2-deficient mice.
Shi, Y; De Maria, AB; Wang, H; Mathias, RT; FitzGerald, PG; Bassnett, S
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
D A Schreihofer et al.
Neuroscience, 158(2), 602-609 (2008-11-04)
Diets high in soy are neuroprotective in experimental stroke. This protective effect is hypothesized to be mediated by phytoestrogens contained in soy, because some of these compounds have neuroprotective effects in in vitro models of cell death. We tested the
M Curcio et al.
Cell death & disease, 6, e1645-e1645 (2015-02-13)
The glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) has an important role in neuronal survival through binding to the GFRα1 (GDNF family receptor alpha-1) receptor and activation of the receptor tyrosine kinase Ret. Transient brain ischemia alters the expression of the
Serena C Hedgepeth et al.
The Journal of biological chemistry, 290(11), 7304-7313 (2015-02-04)
The inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R) is a ubiquitously expressed endoplasmic reticulum (ER)-resident calcium channel. Calcium release mediated by IP3Rs influences many signaling pathways, including those regulating apoptosis. IP3R activity is regulated by protein-protein interactions, including binding to proto-oncogenes and tumor
Jennifer J Schlezinger et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 98(1), 125-136 (2007-04-03)
Apoptosis is a critical event in the deletion of B lymphocytes prior to their migration to the periphery. Synthetic peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARgamma) agonists, including the drug GW7845 and the environmental contaminant mono-(2-ethylhexyl) phthalate, as well as an