Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MAB1568
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-calretinina, clon 6B8.2
clone 6B8.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6B8.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALB2(794)
General description
La calretinina es una proteína de unión al calcio de 29 kDa que se expresa en el sistema nervioso central y periférico y en muchos tejidos sanos y enfermos. La calretinina se considera también una ayuda diagnóstica importante en el diagnóstico diferencial de tumores ameloblásticos sólidos y quísticos. La calretinina de rata y la humana exhiben un 98 % de homología de secuencia y un 91 % de homología con muchas otras especies. La calretinina se expresa generalmente con otras dos proteínas de unión al calcio, la calbindina D-29 y la parvalbumina, en el SNC y otros tejidos periféricos. Los anticuerpos anti-calretinina se han utilizado para detectar una serie de carcinomas mediante técnicas clinicopatológicas e inmunohistoquímicas, como los mesoteliomas epiteliales malignos, el tumor del saco vitelino ovárico, los tumores adenomatoides del útero, entre otros.
Specificity
La calretinina es una proteína de unión al calcio específica de las neuronas (31 kDa) que se encuentra principalmente en el SNC y la retina. Está presente en subconjuntos de neuronas en todo el cerebro y la médula espinal, incluidos los ganglios sensoriales. Comparte alrededor del 55 % de homología de aminoácidos con la calbindina, otra proteína de unión al calcio que se encuentra en el cerebro y la periferia. Los estudios sugieren que la calretinina, como la calbindina, pueden ser neuroprotectoras.
No se ha probado en otras especies.
Immunogen
Calretinina de rata recombinante (Heinze, L., 2007).
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-calretinina, clon 6B8.2, detecta el nivel de calretinina y se ha publicado y validado para utilizar en IH y WB.
Inmunohistoquímica:
en tejido cerebral de rata
: IFA: 1:1 000-1:5 000
PAP: 1:1 000-1:5 000
El anticuerpo se ha utilizado con éxito en tejido humano fijado en formol e incluido en parafina después del tratamiento previo de los portaobjetos de tejido con tampón citrato y tratamiento térmico. Dilución inicial sugerida 1:100-1:400. La digestión proteolítica con pepsina es perjudicial para la inmunotinción.
Inmunotransferencia Western:
1:1 000-1:-3 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la calretinina en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Target description
31 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene tampón fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, a pH 7,6 con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Corteza cerebral de rata, tejido de mesotelioma, lisado cerebral de ratón.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Neuroanatomical identification of crossmodal auditory inputs to interneurons in somatosensory cortex.
Keniston, LP; Henderson, SC; Meredith, MA
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale null
Ca(2+) and Ca(2+)-activated K(+) channels that support and modulate transmitter release at the olivocochlear efferent-inner hair cell synapse.
Zorrilla de San Martin, J; Pyott, S; Ballestero, J; Katz, E
The Journal of Neuroscience null
Igor Jakovcevski et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 21(8), 1771-1782 (2010-12-09)
Cortical γ-aminobutyric acid (GABA)ergic interneurons in rodents originate mainly in ventrally positioned ganglionic eminences (GEs), but their origin in primates is still debated. We studied human fetal forebrains during the first half of gestation (5-23 gestational weeks, gw) for the
Ethanol induces heterotopias in organotypic cultures of rat cerebral cortex.
Mooney, SM; Siegenthaler, JA; Miller, MW
Cerebral Cortex (1991)
Xiao-Ping Liu et al.
Nature communications, 7, 11508-11508 (2016-05-25)
Inner ear sensory epithelia contain mechanosensitive hair cells that transmit information to the brain through innervation with bipolar neurons. Mammalian hair cells do not regenerate and are limited in number. Here we investigate the potential to generate mechanosensitive hair cells