Documentos clave
MAB1398Z
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PECAM-1, clon 2H8, sin azida
clone 2H8, Chemicon®, from hamster(Armenian)
Sinónimos:
CD31, PECAM-1, Platelet endothelial cell adhesion molecule
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
hamster (Armenian)
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H8, monoclonal
reactividad de especies
mouse, canine
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
La CD31, también conocida como molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria 1 (PECAM1), es una glucoproteína integral de membrana tipo I y un miembro de la superfamilia de inmunoglobulinas de los receptores de superficie celular. Se expresa constitutivamente en la superficie de las células endoteliales, y se concentra en la unión entre ellas. También se expresa débilmente en muchas células linfoides periféricas y plaquetas.
La CD31 se ha utilizado para medir la angiogénesis en asociación con la recidiva tumoral. Otros estudios han indicado también que CD31 y CD34 se pueden utilizar como marcadores de las células progenitoras mieloides y reconocen diferentes subconjuntos de infiltrados de leucemia mieloide (sarcomas granulares).
Especificidad
Reacciona con la proteína de 130-140 kDa PECAM-1 que se encuentra en monocitos, plaquetas, granulocitos y células endoteliales de ratón. 2H8 inhibe eficazmente la transmigración de células polimofonucleares activadas y monocitos a través del endotelio. En un modelo de ratón de peritonitis aguda, 2H8 bloquea la inflamación aguda.
Inmunógeno
Células T murinas D10.G4.1 (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843 -854).
Epítopo: Dominio extracelular.
Aplicación
Análisis mediante inmunofluorescencia: lotes representativos de células endoteliales de vasos sanguíneos en cortes tumorales congelados fijados con paraformaldehído al 4 % de ratones y perros como medio para evaluar la densidad de vasos linfáticos en xenoinjertos tumorales mediante inmunohistoquímica fluorescente (Donat, U., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e45942; Gentschev, I., et al. (2012). PLoS ONE.7(5):e37239).
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo de células endoteliales inmunoteñidas en cortes de peritoneo murino fijadas en formol e incluidas en parafina mediante inmunohistoquímica fluorescente (Tanabe, K., et al. (2007). Kidney Int. 71(3):227-238).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo causó inmunotinción de células endoteliales fijadas con paraformaldehído al 4 % diferenciadas de ESC murinas en cultivos (Purpura, K.A., et al. (2008). Stem Cells. 26(11):2832-2842).
Análisis mediante inmunocitoquímica: el clon 2H8 provocó inmunotinción de COS-7 transfectantes que expresaban CD31 murina, pero no humana, fijadas con paraformaldehído al 3 %, permeabilizadas en NP-40 al 0,5 % mediante inmunocitoquímica fluorescente (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854).
Análisis de neutralización: un lote representativo, cuando se inyectó por vía intravenosa en ratones, bloqueó la emigración de leucocitos en respuesta a la inyección de tioglicolato (Bogen, S., et al. (1994). J. Exp. Med. 179(3):1059-1064).
Análisis de neutralización: un lote representativo bloqueó la agregación de células L de ratón mediada por PECAM murina (Xie, Y., y Muller, W.A. (1993). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo detectó la expresión de CD31 murina transfectada exógenamente en la superficie de células L de ratón (Xie, Y., y Muller, W.A. (1993). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573).
Análisis mediante citometría de flujo: el clon 2H8 detectó inmunorreactividad a la CD31 en la superficie de varias líneas murinas de células B y T (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo causó inmunoprecipitación de CD31 murina , pero no humana, exógenamente expresado de COS-7 transfectantes (Xie, Y., y Muller, W.A. (1993). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 190(12):5569-5573).
Análisis mediante inmunoprecipitación: el clon 2H8 causó inmunoprecipitación de la CD31 de linfocitos T CTLL y linfocitos B Sp2/0 murinos (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854).
Análisis de microscopia electrónica: el clon 2H8 fue biotinilado e inmunotiñó los linfocitos de tejidos de ganglios linfáticos reactivos congelados de ratones inmunizados con KLH fijados en glutaraldehído al 0,01 %/formaldehído al 2 % (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854).
Análisis mediante inmunohistoquímica: el clon 2H8 inmunotiñó linfocitos adherentes al endotelio venular sinusoidal y postcapilar de tejidos de ganglios linfáticos reactivos congelados de ratones inmunizados con KLH (Bogen, S.A., et al. (1992). Am. J. Pathol. 141(4):843-854).
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-PECAM-1, clon 2H8, sin acida detecta el nivel de PECAM-1 y ha sido publicado y validado para utilizar en microscopia electrónica, citometría de flujo, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación y análisis de neutralización.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Ligadura / enlace
Sustituye a: 04-1074
Forma física
Inmunoglobulina purificada de ratón en proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7.6, sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Nota de análisis
Control
Células de tejido pulmonar de ratón
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Mitochondrial oxidative phosphorylation reserve is required for hormone- and PPAR? agonist-induced adipogenesis.
Ryu, MJ; Kim, SJ; Choi, MJ; Kim, YK; Lee, MH; Lee, SE; Chung, HK; Jung, SB; Kim, HJ; Kim et al.
Molecules and Cells null
Zhi Hong Lu et al.
PloS one, 8(12), e83933-e83933 (2014-01-01)
New approaches targeting metastatic neovasculature are needed. Payload capacity, cellular transduction efficiency, and first-pass cellular uptake following systemic vector administration, motivates persistent interest in tumor vascular endothelial cell (EC) adenoviral (Ad) vector targeting. While EC transductional and transcriptional targeting has
Philip M Kelley et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 91(11), 1643-1651 (2011-08-25)
The fate of newly synthesized lymphatic vessels induced by inflammation is poorly understood. To address this question, we designed experiments to determine the morphologic, phenotypic, and functional differences in regressing lymphatic vessels in the context of corneal recovery after an
Hedgehog signaling in the posterior region of the mouse gastrula suggests manifold roles in the fetal-umbilical connection and posterior morphogenesis.
Daane, JM; Downs, KM
Developmental Dynamics null
Nijiro Nohata et al.
Developmental biology, 411(2), 183-194 (2016-02-14)
Angiogenesis, the formation of new blood vessels by remodeling and growth of pre-existing vessels, is a highly orchestrated process that requires a tight balance between pro-angiogenic and anti-angiogenic factors and the integration of their corresponding signaling networks. The family of
Artículos
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Ver todo
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.