Key Documents
MAB1378
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina α6, clon NKI-GoH3
clone NKI-GoH3, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
CD49f
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
NKI-GoH3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA6(3655)
General description
Las integrinas son una familia de proteínas transmembranarias dímeras que intervienen en la adherencia célula-célula y a la matriz extracelular. Las señales transducidas por las integrinas desempeñan un papel en muchos procesos biológicos, como el crecimiento, la diferenciación, la migración y la apoptosis celulares. La familia de las integrinas está compuesta por al menos 15 subunidades alfa y 8 beta que pueden formar más de veinte combinaciones dímeras diferentes alfa-beta no unidas mediante enlaces covalentes en la superficie celular. Las subunidades alfa tienen cierta homología entre sí, al igual que las subunidades beta. Ambas subunidades contribuyen a la unión del ligando. Las subunidades alfa de la integrina contienen siete secuencias repetidas débiles en la región N-terminal, lo que puede ser importante en la unión de ligando, y se ha pronosticado que se plegarán cooperativamente en un solo dominio propulsor-beta con siete láminas beta. En el tejido sano, la integrina alfa-6/beta-1 es un receptor de la laminina en las plaquetas humanas. La integrina alfa-6/beta-4 es un receptor de la laminina en las células epiteliales y desempeña un papel estructural crucial en el hemidesmosoma. Se ha demostrado que varios estados de enfermedad que afectan a las células epiteliales están asociados con alteraciones en los heterodímeros que contienen la integrina alfa 6.
Specificity
Dirigido contra el antígeno Cdw49f, 120 kDa, (GP IC o VLA-6 cadena alfa), que puede formar complejos distintos con el antígeno CD29 (GP 11a o VLA cadena beta cadena), lo que resulta en el complejo VLA-6 (alfa-6 beta-1), que se expresa en las plaquetas humanas, o con la integrina beta-4 produciendo el complejo alfa-6 beta-4 que se expresa en varias células epiteliales humanas. El anticuerpo monoclonal reacciona con plaquetas, megacariocitos, linfocitos T y células de leucemia linfoblástica aguda común (alfa-6 beta-1). En inmunohistología, el anticuerpo monoclonal reacciona con las células epiteliales de una variedad de tejidos, nervios periféricos, células endoteliales microvasculares, citoblastos y sincitotrofoblastos de la placenta. El VL-6 plaquetario funciona como un receptor de la laminina y la adhesión plaquetaria a la laminina es inhibida por GoH3.
Immunogen
Células tumorales mamarias de ratones BALB/c.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Citometría de flujo: 1:10
Inmunohistología en cortes de tejido congelados: 1:25-1:50
Inmunoprecipitación (Sonnenberg, et al. 1990)
Inhibición de la unión de la laminina: 40μg/ml.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Detección de la integrina α6 utilizando este anticuerpo anti-integrina α6, clon NKI-GoH3 validado para utilizar en FC, IH.
Subcategoría de investigación
Integrinas
Physical form
Inmunoglobulina de ratón purificada en proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido intestinal humano
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Kaelyn D Sumigray et al.
Developmental cell, 45(2), 183-197 (2018-04-25)
The adult mammalian intestine is composed of two connected structures, the absorptive villi and the crypts, which house progenitor cells. Mouse crypts develop postnatally and are the architectural unit of the stem cell niche, yet the pathways that drive their
Michael E Todhunter et al.
Nature methods, 12(10), 975-981 (2015-09-01)
Reconstituting tissues from their cellular building blocks facilitates the modeling of morphogenesis, homeostasis and disease in vitro. Here we describe DNA-programmed assembly of cells (DPAC), a method to reconstitute the multicellular organization of organoid-like tissues having programmed size, shape, composition
Somatic correction of junctional epidermolysis bullosa by a highly recombinogenic AAV variant.
Melo, SP; Lisowski, L; Bashkirova, E; Zhen, HH; Chu, K; Keene, DR; Marinkovich, MP; Kay, MA; Oro, AE
Molecular Therapy null
Yuki Fujii et al.
Journal of cell science, 129(7), 1512-1522 (2016-02-14)
Placement of a tag sequence is usually limited to either terminal end of the target protein, reducing the potential of epitope tags for various labeling applications. The PA tag is a dodecapeptide (GVAMPGAEDDVV) that is recognized by a high-affinity antibody
Integrin regulation by vascular endothelial growth factor in human brain microvascular endothelial cells: role of alpha6beta1 integrin in angiogenesis.
Lee, TH; Seng, S; Li, H; Kennel, SJ; Avraham, HK; Avraham, S
The Journal of Biological Chemistry null