Documentos clave
LSKNF0500
Millipore
Disolución de lavado de plásmidos
Sinónimos:
Agua sin nucleasas, Agua sin nucleasas Montage®, Agua sin nucleasas para lavar
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
form
liquid
Quality Level
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Montage®
technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
General description
El kit Montage Plasmid MiniprepHTS 96 es un kit rápido y sencillo de utilizar para minipreparaciones de plásmidos de gran pureza y cromosomas artificiales bacterianos (BAC).
Application
Adecuado para minipreparaciones de plásmidos y cromosomas artificiales bacterianos (BAC)
Categoría de investigación
Todas
Storage and Stability
Los reactivos deben conservarse entre 15 °C y 30 °C.
Legal Information
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process