LPS25
LPS, E. Coli O111:B4
About This Item
Productos recomendados
biological source
Escherichia coli
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
wet ice
General description
El lipopolisacárido (LPS), también conocido como endotoxina, está presente principalmente en la pared celular de las bacterias gramnegativas. Comprende tres regiones estructurales, la cadena lateral O, un componente polisacárido intermedio medio, y el lípido A, que contribuye a la naturaleza pirógena del LPS.
Application
El LPS, E. coli O111:B4 se ha utilizado para el cebamiento de macrófagos con el fin de aumentar la actividad de los genes necesarios para la activación del inflamosoma NLRP3, proteína que contiene 3 dominios, el NOD, el LRR y el de pirina. También se ha utilizado para estimular las células Raw264.7 antes del ensayo de precipitación pulldown.
Biochem/physiol Actions
El lipopolisacárido (LPS), un inmunoestimulante eficaz, induce respuestas inflamatorias e inmunitarias activando el receptor tipo Toll 4 (TLR4). También contribuye a la osteoclastogénesis en ratones. LPS actúa como una barrera a la permeabilidad alrededor de la superficie celular para restringir la entrada de moléculas tóxicas como antibióticos y sales biliares. Actúa como un agente pirógeno y acaba induciendo choque séptico en las células del huésped.
Quality
ANÁLISIS: <3 % de proteína mediante valoración Lowry.
Physical form
Líquido en PBS, pH 7,4.
Actividad de endotoxinas: Se han medido no menos de 500 000 unidades de endotoxinas por mg de LPS mediante el ensayo de coágulo de gel; las mediciones del ensayo de toxicidad cromógena (ensayos de Cambrex) demuestran aproximadamente 10 UE/nanogramo de LPS.
Actividad de endotoxinas: Se han medido no menos de 500 000 unidades de endotoxinas por mg de LPS mediante el ensayo de coágulo de gel; las mediciones del ensayo de toxicidad cromógena (ensayos de Cambrex) demuestran aproximadamente 10 UE/nanogramo de LPS.
Storage and Stability
Mantener a 2-8°C durante un máximo de 6 meses en alícuotas no diluidas.
Debe emplearse una buena técnica de laboratorio en la manipulación segura de cualquier lipopolisacárido o lípido A.
Esto requiere observar las siguientes prácticas:
1. Llevar ropa de laboratorio adecuada: una bata de laboratorio, guantes y gafas de seguridad.
2. No pipetee, ingiera ni permita que entre en contacto con heridas abiertas. Lavar a fondo cualquier zona del cuerpo que entre en contacto con el producto.
3. Este producto es pirógeno. Evite la autoinyección accidental poniendo extremo cuidado durante su manipulación junto con cualquier dispositivo de inyección.
Debe emplearse una buena técnica de laboratorio en la manipulación segura de cualquier lipopolisacárido o lípido A.
Esto requiere observar las siguientes prácticas:
1. Llevar ropa de laboratorio adecuada: una bata de laboratorio, guantes y gafas de seguridad.
2. No pipetee, ingiera ni permita que entre en contacto con heridas abiertas. Lavar a fondo cualquier zona del cuerpo que entre en contacto con el producto.
3. Este producto es pirógeno. Evite la autoinyección accidental poniendo extremo cuidado durante su manipulación junto con cualquier dispositivo de inyección.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Vaccines, 5(4) (2017-10-05)
Toll-Like Receptor 4 (TLR4) signal pathway plays an important role in initiating the innate immune response and its activation by bacterial endotoxin is responsible for chronic and acute inflammatory disorders that are becoming more and more frequent in developed countries.
Differentiation of in vitro-modified human peripheral blood monocytes into hepatocyte-like and pancreatic islet-like cells.
Gastroenterology null
The role of polyamines in the neutralization of bacteriophage deoxyribonucleic acid.
The Journal of Biological Chemistry, 235, 769-775 (1960)
Estimation of 3-deoxy sugars by means of the malonaldehyde-thiobarbituric acid reaction.
Nature, 186, 155-156 (1960)
Lipopolysaccharide, structure, and biological effects
2006 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, 3 (2018)