KP20A05TT1
Lifegard™ 2.0 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 5, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Sinónimos:
Opticap XL5 Lifegard 2.0 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 5
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
21.6 cm (8.5 in.)
Anchura
4.2 in.
longitud nominal del cartucho
5 in. (12.5 cm)
Diámetro
10.7 cm (4.2 in.)
filtración área
0.19 m2
diám. conexión a entrada
1.5 in.
An entrada a salida
21.6 cm (8.5 in.)
diám. conexión a salida
1.5 in.
impurezas
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤93 mg/capsule
Matriz
Lifegard™
tamaño de poro
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Especificaciones
Ligadura / enlace
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable