IPVH10100
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinónimos:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Membrana de PVDF Immobilon®- P, 10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro L × An
10 cm × 10 cm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
capacidad
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidad
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13