Key Documents
HP01PPVN0
Millipore
Carcasa portacartuchos sanitarios Optiseal en línea
Small-volume applications
About This Item
UNSPSC Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
material
316L stainless steel
silicone seal
Quality Level
manufacturer/tradename
OptiSeal®
availability
available only in North America
parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
H
20.3 cm (8 in.)
L
20.2 cm
inlet to outlet W
20.3 cm (8 in.)
weight
1.25 kg (2.75 lb)
fitting
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
cartridge code
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
compatibility
for use with Optiseal Cartridge Filter
General description
Configuración del dispositivo: En línea
Application
Aplicaciones de pequeño volumen
Features and Benefits
Acabado superficie exterior: Acabado sanitario Ra <0,8 µm
Acabado superficie húmeda: Acabado sanitario electropulido fino, Ra <0,5 µm
Other Notes
Tipo de montaje utilizado para la carcasa del filtro: Puede sostenerse mediante conexiones de tubos rígidos reforzados
Legal Information
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany