Documentos clave
GM5/4B21-6420
Millipore
Unidad motriz de la mezcladora NovAseptic® GMP 500
Drive Unit with Speed Counter
About This Item
UNSPSC Code:
23151800
Quality Level
parameter
max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)
General description
Las mezcladoras NovAseptic® ofrecen una solución completa de mezcla a lo largo de toda
la línea de procesos y están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones
en las industrias farmacéutica y biotecnológica.
Specificity
Datos generales del motor:Voltaje: 230/400V AC - 50 Hz y 460 V - 60 HzNúmero de polos: 2Grado de protección: IP 55Color: Verde, cumple con el Código de Regulaciones Federales (FDA), US 21 CFR 170 - 199.Aceite: Sintético, cumple con el Código de Regulaciones Federales (FDA) 21 CFRCertificación: CE / CSA/ ULTermistor 1 (PTC, 155 °C)
Application
Las mezcladoras NovAseptic® ofrecen una solución completa de mezcla a lo largo de toda
la línea de procesos y están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones
en las industrias farmacéutica y biotecnológica.
Components
La unidad motriz viene envasada en una caja cerrada.
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany