Documentos clave
GF102
Sigma-Aldrich
TWEAK, humano
Human TWEAK is a new secreted ligand in the tumor necrosis factor family that weakly induces apoptosis.
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
biological source
human
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TNFSF12(8742)
General description
EL TWEAK humano es un nuevo ligando secretado en la familia del factor de necrosis tumoral que induce débilmente apoptosis. El TWEAK, como muchos miembros de la familia TNF, fue capaz de inducir la síntesis de interleucina-8 en una serie de líneas celulares. El GF102 es una proteína de 17,0 kDa, que comprende el dominio extracelular tipo TNF del TWEAK.
Origen del producto: E.coli
Physical form
Se esterilizó mediante filtración y luego la proteína se liofilizó a partir de NaP 10 mM pH 7,5 + L-Arg 0,1 M.
Storage and Stability
La proteína liofilizada es estable durante unas semanas a temperatura ambiente, pero es mejor conservarla a -20°C. Los ciclos de congelación/descongelación provocarán una pérdida significativa de actividad. Después de un centrifugado rápido, reconstituir en NaP 10 mM pH 7,5 a una concentración de 1 mg/ml. Esta disolución puede diluirse en otros amortiguadores o almacenarse a -20°C. EL TWEAK reconstituido debe conservarse a -20°C o liofilizarse en alícuotas de trabajo.
Analysis Note
Actividad específica: El GF102 es completamente activo desde el punto de vista biológico. La ED50, determinada por estimulación dosis-dependiente de la producción de IL-8 por PBMC humano, es inferior a 10 ng/ml.
El GF102 induce débilmente la muerte de las células HT29 cuando se cultiva en presencia de IFN-g. La ED50 para este efecto se encuentra entre 30 y 45 ng/ml.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1