Key Documents
FCMAB187F
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CD23-FITC, clon MHM6 Milli-Mark®
clone MHM6, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor, Fc-epsilon-RII, BLAST-2, Immunoglobulin E-binding factor, C-type lectin domain family 4 member J
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MHM6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FCER2(2208)
General description
El CD23 es una glucoproteína de membrana de tipo II de 45 kDa que pertenece a la familia de las lectinas de tipo C y es idéntica al receptor de baja afinidad de la IgE (FceRII) (Kikutani, 1987; Aubry, 1987). El CD23 se expresa principalmente en las células B y los monocitos, y presenta una fuerte expresión en los linfoblastos B transformados por el VEB (Sarfati, 1997; Sarfati, 1995). El CD23 está presente también en una gran variedad de otras células, como las células T, los eosinófilos, las plaquetas, las células de Langerhans y un subconjunto de células epiteliales del timo (Sarfati, 1995). Sin embargo, el CD23 está ausente de un gran número de tejidos humanos no linfoides sanos, tales como el sistema nervioso central, las glándulas endocrinas, el sistema gastrointestinal, respiratorio, urinario y reproductor femenino o masculino, la piel, el hueso, el cartílago, el tejido conjuntivo, los músculos, los nervios periféricos, los vasos, el mesotelio, la membrana sinovial, la placenta y el cordón umbilical (Pallesen, 1987). El anti-CD23, MHM6, se incluyó en el Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Taller y Conferencia Internacionales sobre antígenos de diferenciación leucocitaria humana, y estudios realizados por varios laboratorios confirmaron su reactividad con el CD23 (Sarfati, 1995).
Specificity
El anticuerpo reconoce el antígeno CD23 humano.
Immunogen
Células linfoblastoides B transformadas por el VEB
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Detección del CD23 utilizando este anticuerpo anti-CD23-FITC de Milli-Mark, clon MHM6, validado para utilizar en FC.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada por citometría de flujo utilizando linfocitos humanos.
Target description
45 kDa (Kikutani, 1987; Aubry, 1987)
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada conjugada con FITC en tampón Tris-HCl 0,05 M con BSA al 1 %, azida sódica al 0,097 % a pH 7,2.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Linfocitos humanos
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c