Key Documents
CR0003L200
Millipore
Biorreactor de tanque agitado de 3 l de un solo uso (verde)
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Quality Level
General description
Un biorreactor de tanque agitado de un solo uso diseñado para el cultivo de líneas celulares de mamífero sin adherencia a las GMP. Su rígido diseño incluye un vaso de policarbonato de forma semiesférica, una placa cabezal de polietileno de alta densidad (HDPE) con múltiples puertos, un impulsor marino de alcance, tuberías abiertas y rociadores sinterizados, tubos C-Flex soldables y todos los filtros de entrada y salida de gas necesarios. Como el vaso es un componente moldeado, se añadieron otros puertos por debajo del nivel mínimo del volumen de trabajo: un puerto de muestreo accionado por luer, un puerto de entrada o salida de líquidos, dos líneas de adicción de líquido, líneas de pulverización directa y una línea de recolección. Todos los puertos de adición de gas y líquido situados por debajo del volumen de trabajo mínimo incorporan válvulas anti-retorno para asegurar el flujo unidireccional del gas o del líquido. El biorreactor CellReady de 3 l viene premontado, tratado con radiación gamma y listo para usar.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
consumable
Referencia del producto
Descripción
Precios
equipment
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
Ver todo